20 different compositions for nitrogen determination
A comprehensive range of ‘ready to use’ tablets to meet the optimal requirements for the sulphuric acid decomposition phase of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Available in plastic box containing 1000 tablets
Ready and easy to use
Different sizes of tablet available, 5 and 3,5 g for most of them
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler, enten proprietære eller fra tredjeparter, for å samle statistisk informasjon om nettlesingen din, og for å vise annonser relatert til dine preferanser.. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, anser vi at du godtar dette.