Veiledning til fastfase-ekstraksjon (SPE)
Prøvepreparering
Så lenge forskere har analysert forbindelser, har det vært et behov for prøvepreparering for å ekstrahere og rense prøvekomponenter.
Dagens teknologi for prøvepreparering, fastfase-ekstraksjon (SPE), er basert på prinsippene for kromatografi. Den gir økt hastighet, redusert bruk av og eksponering for farlige løsningsmidler samt forbedret reproduserbarhet av separasjonen sammenlignet med andre våte kjemiske metoder, for eksempel væske/væske-ekstraksjon.
Formålet med prøvepreparering
Prøverensing –Nødvendig for å eliminere urenheter og/eller isolere komponenten av interesse fra matrisen. Dette bidrar til å øke den analytiske kolonnens levetid og forhindre kontaminering av utstyr, noe som beskytter dyre instrumenter.
Eksempel konsentrasjon –For å nå deteksjonsgrensene til det analytiske utstyret. Prøvepreparering konsentrerer komponentene av interesse selektivt før analyse.
Polymerbaserte kolonner
Disse harpikspartiklene har et stort overflateareal og er svært faste og stabile over pH-området 1–14. I tillegg kan de kan fuktes med vann og påvirkes ikke av sorbenttørking. Kolonner er tilgjengelige i hydrofobe og hydrofile former samt ionebytteformer, som er egnet når avanserte deteksjonsmetoder skal brukes.
Silikabaserte kolonner
SPE-silikabaserte sorbenter gir forutsigbare og konsekvente ekstraksjoner for diskrete delsett av et bredt spekter av prøvetyper. Mixed-mode-sorbenter kan brukes til ekstraksjon av forbindelser fra mer komplekse matriser.
For å utføre fastfase-ekstraksjon er en manifold som denne påkrevd. Den inneholder: 1 glassvakuumkammer, 1 nylondeksel med luermonteringskoblinger og 1 polyetylenpakning, 24 individuelle strømningsregulerende polypropylenhaner, 24 nåler i rustfritt stål, 1 prøvetakingsstativ med 3 støttestolper, 3 høydejusterbare hyller, 9 hyllestøtteklemmer, 1 vakuummåler/polypropylenkontrollenhet og 1 instruksjonsark.