Bredt utvalg av steriliseringsemballasje i farmasøytisk kvalitet (deksler, lommer, poser osv.), laget av Tyvek fra Keystone
Du kan standardisere klargjøringen av utstyret for sterilisering og spare tid og penger.
Et bredt utvalg av masker, poser, lommer og deksler til bruk i renrom, for eksempel forbruksmateriell til sterilisering og autoklaver samt for innpakking av maskindeler for å beskytte rengjort utstyr innen farmasøytisk og biofarmasøytisk produksjon mot kontaminering.
Overholder de reviderte kravene i EUs vedlegg 1 om god produksjonspraksis (GMP). I avsnitt 8.56 står det at delene skal være tørre etter dampsterilisering, men den ofte brukte svanehalsmetoden for lukking av poser kan holde på fuktighet. Oppfyller kravene til Keystone Tyvek-posene for dampsterilisering av farmasøytiske byttedeler.