Testo 440 flerfunksjons måleinstrument for lufthastighet og IAQ
Kontroll av de høyeste standardene av lufthastighet og innendørs luftkvalitet (IAQ)
°C – °F – CO2 – CO – %rF – %rH – fpm – m/s – hPa – Lux
Forestill deg en éngangsinvestering i et måleinstrument for lufthastighet og IAQ – som du deretter enkelt og intuitivt kan utvide for å passe til de viktigste bruksområdene dine.
Dette pålitelige instrumentet for luftkvalitet og IAQ hjelper deg med å tilfredsstille de høyeste standardene når det gjelder kvalitetssikring og sikkerhetsforskrifter.
- ett instrument for alle viktige målingskrav for lufthastighet og IAQ
- intuitiv trådløst probekonsept, rask og enkel utskifting av flere digitale probehoder
- høyeste produkttilgjengelighet, siden digitale prober kan kalibreres uten instrumentet
- presis måling av luftstrøm i avtrekksskap i laboratorier i henhold til DIN EN 14175-3/-4
- svært nøyaktige målinger, spesielt for renromsbruk
testo 440
Laboratoriesett
Testo 440 måleinstrument for lufthastighet og IAQ med internt minne og dataeksportfunksjon. Leveres med kablet PT100 belagt prøve for aggressive medier og en veske for testo 440 og en prøve.
CO2-sett med BT
Testo 440 måleinstrument for lufthastighet og IAQ / CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fuktighetssensor / basisetui for testo 440 og 1 probe
Fuktighetssett med BT
Testo 440 måleinstrument for lufthastighet og IAQ / fuktighets- og temperaturprobe med Bluetooth / basisetui for testo 440 and 1 probe
Lux-sett
Testo 440 måleinstrument for lufthastighet og IAQ / CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fuktighetssensor / basisetui for testo 440 og 1 probe
Glødetrådsett
Testo 440 måleinstrument for lufthastighet og IAQ / CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fuktighetssensor / basisetui for testo 440 og 1 probe
16 mm vingesett
Testo 440 måleinstrument for lufthastighet og IAQ / CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fuktighetssensor / basisetui for testo 440 og 1 probe
100 mm vingesett med BT
Testo 440 måleinstrument for lufthastighet og IAQ / CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fuktighetssensor / basisetui for testo 440 og 1 probe