Omdefinering av mikroskopi for forskning innen livsvitenskap
Discover Echo er bygget rundt en visjon om nytenkning omkring hvordan tradisjonelle mikroskoper utformes. Vi har flyttet grensene for arbeidsflyt, brukelighet og ytelse for å skape et produkt som er mer moderne og yter mer.
I dag har 71 % av alle forskningslaboratorier både STÅENDE og INVERTERTE mikroskoper.
Echo har utviklet verdens første hybridmikroskop som lett skifter mellom de to variantene. Ingen andre mikroskoper på markedet gir deg det.
I tillegg har vi erstattet okularene med berøringsskjermer med ultrahøy oppløsning som gir deg en helt ny opplevelse.
Rebel
Raske, pålitelige bilder av høy kvalitet, lett tilgjengelig
En arbeidshest av et mikroskop for lysfelt/vevskulturer.
Stående eller invertert konfigurering
Bildebehandlingsmoduser: BF- PH-POL
Smart revolver med 5 posisjoner
LES MER
Revolve
Oppdag, bestem, del og offentliggjør - et mikroskop alle på labben kommer til å bruke
Kraftig og avansert forskningsmikroskop
Stående eller invertert konfigurering
Bildebehandlingsmoduser: FL, BF, PH, DF, POL
Smart revolver med 6 posisjoner
5-kanal, motorisert, fluoriserende
Z-stack mulig
Delvis automatisert
Revolution
Automatisert mikroskop for forskning innen livsvitenskap