Cameras
Avantor tilbyr markedets største utvalg i kameraer. De dekker de fleste kundeanvendelser og markedssegmenter. Hvis du ser etter en alt-i-ett løsning for mikroskoper, skal du se på digitale mikroskoper med integrert kamera.
Slik velger du!
Siden Avantor tilbyr kameraer for et stort antall bruksområder, kan du bruke en “produktfinner” som hjelper deg til å finne det som er riktig for deg. Produktfinneren gir deg disse valgene:
Sensortype - sensorstørrelse - farge eller monokrom - oppløsning - konnektivitet (USB eller HDMI eller annet) - app.
USB-kameraer og kameraer til fluorerte anvendelser
USB-kameraene brukes mest. De er velegnet for generelle formål og topp visning. USB-kameraene krever egen programvare for bildeanalysering. Den fås på CD eller kan lastes med fra nettsiden vår.
Det finnes modeller fra 3 til 20 MP
HDMI-kameraer
HDMI-kameraene har forskjellige innstillinger som velges rett fra enheten med en mus (følger gjerne med).
Noen modeller kan brukes med egen programvare (via USB-kobling til PC). Med HDMI-kameraer kan du vise bilder og videoer på en beamer eller en ekstern skjerm.
Fra 2 MP til 6 MP
WiFi- og nettbrettkameraer
Nettbrettkameraer har en app på en iPad, eller bruker spesiell programvare - avhengig av type kamera. Det er enkelt å dele bilder. Det trengs ingen PC. Ideelt for enkel bildeanalyse.
5 MP-modeller.
Okulære kameraer
For enkle anvendelse kan de lett legges til mikroskopet - hvis det ikke er et fotorør - eller trinokulært mikroskop.