Miljøvennlig foretrukket sikkerhets- og arbeidsutstyr
Uten å inngå kompromisser når det gjelder sikkerhet og velferd finnes det nå alternativt personlig verneutstyr og arbeidsklær som enten er produsert på en mer bærekraftig måte, som bruker mindre råmaterialer ved produksjon og pakking, eller som kan avfallshåndteres eller resirkuleres på slutten av levetiden. Foreta et bytte til de mer miljøvennlige, bedre artiklene nedenfor
Nyhet!
3M™ Aura™ partikkelstøvmaske i 9300+-serien
3M™ Aura™ partikkelstøvmasker 9312+, 9322+ og 9332+ inneholder nå minst 25 % resirkulert materiale.
Portwest skum-nitril-bambus hansker NPR15
Nitrilskumbelegg for utmerket grep under våte og tørre forhold. 15-gauge innlegg produsert av bærekraftig bambus
Portwest Eco Safety vernesko S1P
Resirkulert, strikket overdel, produsert av resirkulerte PET-flasker. Resirkulerbar, miljøvennlig emballasje
Portwest Eco Hi-Vis arbeidsklær
Hi-Vis vester, jakker, bukser, fleecejakker, gensere, poloskjorter, t-skjorter, produsert av 100 % resirkulert polyesterstoff.
Halyard PUREZERO Life Science nitrilhansker
Produsert med 92 % fornybar energi. Dispenserbokser og ytteremballasje er produsert av resirkulerte materialer.
Ansell MicroFlex 31-103 hansker til engangsbruk
Biobaserte PLA (sukkerbaserte), komposterbare hansker med NS-EN 13432-sertifisering, produsert i Portugal. Oppnår mer enn 90 % biologisk nedbrytning innen 180 dager i industrielle komposteringsanlegg.
Ansell HyFlex® 11-842
Universalhansker produsert av 90 % resirkulert nylon/spandex-innlegg. Reduksjon av karbonavtrykket med 75 g CO₂ per/par. Den plastfrie inneremballasjen inneholder 53 % mindre materialer.
VWR® sustainable lab coats - your new lab coats recycled from your old ones
Made from 100% recycled, high quality mono fibre polyesters, can be completely recycled. The recycled material can be made into new garments. Collection and recycling service is included in the cost of the garment.
Portwest Biztex™ ST90 kjeledress
Type 5/6 kjeledress som kan vaskes 5 ganger
Cederroth førstehjelp
Siden januar 2022 består den grønne plasten i Cederroth stasjoner og dispensere av mer enn 85 % gjenvunnet plast.
JALAS® Green Line skoserie
Den første serien med vernesko som mottar EUs Ecolabel (JALAS® 6418 Bio, JALAS® 6468 Eko, JALAS® 6498 Nature).
VWR Nitrile Green hansker
Produksjonsprosessen for disse hanskene har blitt redesignet til å spare gass, elektrisitet og CO2-utslipp, slik at du kan redusere din miljøpåvirkning, mens du fortsatt har en hanske som er hudvennlig og gir overlegen barrierebeskyttelse.
Showa biologisk nedbrytbare hansker
Med SHOWAs revolusjonerende Eco Best Technology® er disse hanskene konstruert for akselerert biologisk nedbrytning i biologisk aktive avfallsdeponier.
VWR hanskefôring
Disse komfortable fôringene tar bort perspirasjon, slik at hanskene er komfortable i lengre tid, som kan bidra til å redusere forbruket på.
uvex Bamboo TwinFlex D xg
Laget av 45 % bambusviskose og gjenvunnet polyamid. Med redusert forpakning og CO2-nøytral produksjon
uvex planet C500 innerhansker
Produsert med Bamboo TwinFlex®-teknologi som sikrer maksimal kuttemotstand, unik slitasjemotstand og uslåelig brukskomfort.
Uvex planet i-guard briller
Modulbasert brillesortiment produsert med energi fra biomasse, av biobaserte og resirkulerte materialer. Med forbedret forpakning.
Bolle Solis Go Green sikkerhetsspesifikasjoner
Nylonrammen er produsert av resirkulerte fiskenett, med mer miljøvennlig produksjon, transport og uten plastinnpakning.
Elten L10 sikkerhetsfottøy – Laget av Terracare økovennlig skinn
Elten arbeider med maskiner som er designet for energi- og materialeffektivitet. Slik blir mindre avfall generert i produksjonsprosessen. Produsert i Tyskland, dermed mindre transport.
Portwest Vegan fottøy
Ingen dyreprodukter eller dyre-biprodukter brukes i produksjonen av disse fottøyseriene.
Uvex 1 G2 planet vernesko
Laget av gjenvinningsmateriale, med gjenvunnet forpakning. Produsert i en europeisk fabrikk med fornybar energi og redusert svinn
Dupont Chemical resistente kjeledresser, Tyvek® 500 Xpert
Alternativ Eco-pakning (storpakningsalternativ) reduserer avfalls- og energiforbruk.
Miljøvennlig bedre laboratoriefrakker
Laboratoriefrakker som er laget fra resirkulerte materialer, som inkluderer en resirkuleringsløsning på slutten av bruken.
JSP-hjelmer med gjenvinningsservice
Et omfattende utvalg av sikkerhetshjelper med kompatibelfritt gjenvinningsprogram (du betaler bare for returforsendelsen).
Uvex planet sikkerhetshjelmer
Skallet er laget av 30 % bioplast, hodestroppen er 50 % gjenvunnet. Redusert forpakning i gjenvunnet materiale.