Grønnere løsninger for kontrollerte miljøer
Rentrommet er alltid et utfordrende miljø å være miljøbevisst i. Vi bruker masse energi og er avhengige av engangsartikler og ekstra emballasje for å redusere risikoen for kontamineringshendelser. Det er også vanskelig å foreta endringer når artikler er skrevet inn i standard driftsprosedyrer eller dersom endringer ville kreve et revalideringsarbeid. Det er likevel et antall nye innovasjoner som kommer ut på markedet nå, der miljøpåvirkning vurderes, og hvert trinn mot å redusere vårt karbonutslipp, enten ved å bruke mindre eller kjøpe bedre, er et trinn i riktig retning.
Renromsservietter
Contec Refibe
Usteril og steril 100 % strikket, vaskede renromsservietter i polyester laget av 100 % resirkulerte resirkulerte plastflasker. Hver pakning med servietter forhindrer at 35+ flasker havner på avfallsdeponiet.
Texwipe Revolve
Tørre eller forhåndsfuktede servietter, mopptrekk og kluter, tilgjengelig sterile og usterile. Laget av resirkulert polyestergarn (rPET), laget ved å gjenvinne plastflasker
Diversey Oxivir servietter
Den aktive ingrediensen hydrogen peroksid brytes ned til miljøvennlig vann og O2. Serviettene og beholderen kan gjenvinnes.
Stasjonært renromsutstyr og emballasje
VWR PureImage papir for renrom
Resirkulerbart, da det ikke er noe lateksbelegg og leveres mer bærekraftig
EcoBond papir for renrom
En resirkulerbar versjon av BCR® bindingspapir for renrom. EcoBond® er laget av cellulose og anbefales til bruk i ISO klasse 3 til 7
Gulvbelegg og matter
VWR PureStep-matter EnviroTack
Inneholder GMO-fri, fornybart plantebasert materiale som reduserer CO2-utslipp. Laget med 20 % spesialdesignet biohybridharpiks. Klebende matter er også resirkulerbare etter bruk
Intelligent sålerengjøringsmaskin
Eliminerer behovet for klebende matter eller skotrekk, så mindre engangsavfall. Enkel å installere, lett å rengjøre, høy partikkelfjerning
Micronova Novaclean rengjøringsmiddel
Resirkulerbart og sikrere for menneskets helse og miljøet