Bioprosessering fermenteringsprosess
+ Pumper
+ Pumper
+ Trykksensorer
+ Strømningssensorer
+ Pumper
+ Luftfilter
+ Prøveflaske
+ Temperatursensorer
+ Pumper
Luftfilter
Mange biofarmaapplikasjoner krever bruk av luftfiltre på tankventilasjon. Generelt er disse filtrene sterilisert for å unngå risikoen for kontaminering. Filtrene tjener også som en trykkstabilisator for tankmiljøet.
Prøveflaske
Tanker, kolber og flasker lagrer produktet mellom stadiene i legemiddelproduksjon. De er sterilisert eller vikler en sterilisert barriere mellom kolben og produktet (slik som en tankfôring) for å minimere risikoen for kontaminering. Tankportene er forhåndsbestilt for å passe til behovene for bruksområdet. Prøveflasker vil inkludere et luftfilter for å unngå å trykksette flasken i løpet av dispensering og unngå krysskontaminering.