Masterflex® slangepumpesystemer
Masterflex-pumper er den foretrukne løsningen over hele verden. Vi er kjent som en industrileder innenfor design, konstruksjon og produksjon av slangerør og slangepumper, membranmålepumper, vakuum/trykk-pumper, strømningsmålere og blandere. Det er kun Masterflex som tilbyr deg enestående allsidighet og standard pålitelighet – ytelse som er produsert med mer enn 55 års produksjon av slangepumper. Vår ekspertise og utvalg av over 10 000 pumpekonfigurasjoner gjør at vi kan hjelpe deg til å velge et pumpesystem som oppfyller de spesifikke behovene for ditt bruksområde.
Masterflex® har lagt den globale listen innen slangepumpesystemer. Vi har lenge vært bransjeledende innen design, konstruksjon og produksjon av et bredt utvalg av væskehåndteringsprodukter, inkludert:
- Slangepumpekomponenter og komplette systemer -Slangepumperør
- Peristaltisk pumpeslange
- Spesialtilpassede pumper
- MasterflexLive
Vår ekspertise, pluss vårt utvalg av over 10 000 pumpekonfigurasjoner, betyr at du kan få akkurat det pumpesystemet du trenger. I løpet av mer enn 55 års produksjon av slangepumper har vi for lenge siden bevist at kun Masterflex® kan tilby slik allsidighet og standardsettende pålitelighet.
Masterflex slangepumpeserie – Handle etter strømningsområde
Ismatec® serie
Mikrostrøm, høy nøyaktighet
Strømningsområde:
0,0001 til 365 ml/min
Mikrostrøm pumper >
L/S® serie
Nøyaktig strømningskontroll
Strømningsområde:
0,00005 til 3400 ml/min
Presisjonsstrømning >
I/P® serie
Kraftige systemer
Strømningsområde:
0,001 til 26 LPM
Industriell strømning >
B/T® serie
Høyeste strømningshastigheter
Strømningsområde:
0,3 til 42 LPM
Pumper med høyeste strømning >
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Easy and accurate
- Operational modes include continuous run, volume dispense and time dispense
- Batch control and interval/off time in volume and time modes
- Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
- Graphical indicator lets you know when tubing is optimally calibrated
Connected and smart
- MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all MasterSense™ pump systems
- With MasterflexLive, you can choose notifications to alert you to changes in operating conditions and error messages 24/7
- Over-the-air firmware updates ensure your pump system has the latest software updates, without returning to the manufacturer
- Integrated sensors monitor air pressure to reduce the amount of foam in the media
Masterflex® slangepumpe-serie funksjoner og fordeler
Våre slangepumper er perfekte for biofarmasi, væskehåndtering og mye mer. De er kompakte, allsidige og presise. Og det proprietære designet gjør at de også er enkle å rengjøre og utgjør liten forurensningsrisiko.
Topp funksjoner:
Enkel prosessvalidering
- Væsken er fullstendig innesluttet i slangen, og slangen er laget av validerte, jomfruelige, biokompatible materialer.
Cellevitalitet / molekylær integritet
- Slangepumper har lav trykkraft, reduserer den fysiske påvirkningen på celler og store molekyler, og øker dermed den totale cellevitaliteten for et mer effektivt produkt/API.
Nøyaktig og lineær væskelevering
- Positiv forskyvning sørger for svært nøyaktige volumetriske flyter på tvers av trykkområder og viskositeter lineært i forhold til o/min; okklusjonen sørger for at produktet ikke sklir.
Masterflex® Exclusive: Eierskap over væskebane
- Masterflex® tilbyr kontroll over nesten alle aspekter for væskebanen, som pumpe, slanger, komponenterer, sensorer og monteringstjenester i verdensklassen for å sette alt sammen og levere etter dine planer.
Flere grunner til å velge Masterflex®
- Selvsugende pumper uten hevert
- Selvsugende pumper uten hevert
- En rekke operatørkontroller og tilkoblingsmuligheter
- En rekke operatørkontroller og tilkoblingsmuligheter
Masterflex forstår kompliserte arbeidsflyter for væskehåndtering og tilbyr det bredeste utvalget av funksjoner, komponenter og strømningshastigheter for å gi deg fullstendig kontroll.
Slangepumpe utvalgsverktøy
Masterflex utvalgsverktøy
Finn det anbefalte fullstendige slangepumpesystemet for deg på mindre enn 6 spørsmål!
Masterflex-konfigurator
Monter pumpesystemet ved å velge funksjoner du trenger og resulterende kompatible komponenter
Hvilken strømningshastighet trenger du?
0,002 til 43 ml/min
Pumper med lav hastighet >
0,0006 til 3400 ml/min
Pumper med middels hastighet >
0,001 til 42 LPM
Pumper med høyt strømningsområde >
Hvilken kjemikalie pumper du?
Match kjemikaliene dine med materialene dine
Database for kjemisk kompatibilitet >
Finn formelen din
Handle peristaltiske slanger >
Hva kan påvirke mitt bruksområde?
Pumping av viskøse væsker
Les hvordan du pumper viskøse væsker >
Pumping av skurende væsker
Les om pumping av skurende væsker >
Hvilken tilkoblingsevne er nødvendig?
24/7 sanntids fjernovervåkning
Hent MasterflexLive >
Masterflex Digital Drive I/O
Masterflex Digital Drives utvalgsguide >
Utprøvd, testet og ansett som pålitelig i hele verden:
Den ideelle slangepumpen for utallige bruksområder
- Enkel
Hurtig montering. Lite vedlikehold. Enkelt slangebytte. - Allsidig
Fra forskning til prosess, den håndterer nesten enhver væske. Pluss flerkanals alternativer - Nøyaktig
Strømningsområder: 0,0001 ml/min til 42 l/min. Strenge designstandarder. - Holdbar
Ansett som pålitelig i over 55 år. Enorm kjemisk kompatibilitet. - Tilpasselig
Konfigurerbare systemer. Mange slangealternativer. Enkel oppskalering.
Trenger du mer informasjon eller hjelp til å velge det perfekte produktet for applikasjonen?
Våre eksperter er klare til å hjelpe.