MasterSense™ smarte slangepumper
Designet for dagens kritiske prosessapplikasjoner og biofarmasøytisk industri for morgendagen
Sammenlign pumpealternativerIntuitiv og innovativ
- Integrerte sensorer overvåker væsketrykket og varsler før det potensielt kan oppstå en prosessvikt
- Lagring og fremhenting av standardprotokoller sikrer kontinuitet
- Intuitiv digital berøringsskjerm med optimalisert menynavigasjon og programinnmating, selv med våte hansker!
- MasterSense-drivenheter tilbyr 3 nivåer av tilgang, noe som gjør det mulig med varierende programmeringsnivåer som alle er passordbeskyttet, i samsvar med beste GMP-praksiser
Enkel og nøyaktig
- Driftsmoduser inkluderer kontinuerlig kjøring, volumdispensering og tiddispensering
- Batchkontroll og intervall/av-tid i volum- og tidsmodus
- Kvalitativ slangekalibrering sikrer at slangeføringen er nøyaktig kalibrert
- Grafisk indikator gjør at du får vite når slangen er optimalt kalibrert
Tilkoblet og smart
- Alternativer for tilkobling og kontroll inkluderer EtherNet/IP, Profibus, analog fjernkontroll og seriell kontroll
- MasterflexLive® gjør det mulig for deg å overvåke pumpedriften over skyen – via PC eller mobilenhet
- Over-the-air fastvareoppdateringer sørger for at MasterSense-pumpesystemet har de nyeste funksjonene og funksjonaliteten
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Sammenlign MasterSense-pumper
![]() |
Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma prosesspumpe
|
Høy strømning 0,65 til 42 LPM |
trykk opptil 35 psi |
Tilkoblingsevne EtherNet/IP, Profibus, analog fjernkontroll, seriekontroll pluss MasterflexLive |
![]() |
Masterflex I/P MasterSense™-pumper
|
HØY STRØMNING 0,001 til 26 LPM |
trykk inntil 40 psi (2.7 bar) |
Tilkoblingsevne EtherNet/IP, Profibus, analog fjernkontroll, seriekontroll pluss MasterflexLive |
![]() |
Masterflex® L/S® MasterSense™ pumper
|
middels strømning 0,001 til 3400 ml/min |
trykk inntil 150 psi (10,3 bar) |
Tilkoblingsevne EtherNet/IP, Profibus, analog fjernkontroll, seriekontroll pluss MasterflexLive |
![]() |
Masterflex® L/S® MasterSense™ fylling/avslutning pumpesystem med Masterflex® Ultrapharm™ pumpehode
|
middels strømning 0.0006 til 19 LPM |
trykk inntil 150 psi (10.3 bar)? |
Tilkoblingsevne EtherNet/IP eller Profibus pluss MasterflexLive eller analog fjernkontroll |
Flere pumpealternativer med avansert betjening via berøringsskjerm
![]() |
Ismatec® Reglo digitale flerkanalspumper
|
Lav strømning 0,0001 til 68 ml/min *avhengig av kassettypen |
trykk opptil 35 psi |
Tilkoblingsevne EtherNet/IP, analog fjernkontroll, seriekontroll pluss MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pumper
|
Lav strømning 0,004 til 365 ml/min |
trykk opptil 35 psi |
Tilkoblingsevne EtherNet/IP, analog fjernkontroll, seriekontroll pluss MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo Digital tannhjulspumpe drivenhet
|
Middels strømning 1,7 til 5850 ml/min |
trykk opptil 300 psi (20,7 bar) |
Tilkoblingsevne EtherNet/IP, analog fjernkontroll, seriekontroll pluss MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo Digital stempelpumpedrivenhet
|
Lav strømning 0,025 til 75 ml/min |
trykk opptil 100 psi (6,9 bar) |
Tilkoblingsevne EtherNet/IP, analog fjernkontroll, seriekontroll pluss MasterflexLive |
Finn det fullstendige pumpesystemet
Masterflex pumpeutvalgsverktøy tar deg hurtig gjennom dine behov
Start nå