Masterflex® slangepumperør
Ikke godta noen erstatninger –
Presisjonsekstruderte og pumpetestede formuleringer som er konstruert til å gi høyeste kvalitet for slangens levetid, trykk og sugeløft.
Masterflex-merket pumpeslange er pressformet for å passe Masterflex-pumper og konstruert for lang levetid ved slangepumpeapplikasjoner. Batch-til-batch konsistens gir nøyaktighet og repeterbarhet.
Handle etter pumpeslangeserie
Se utvalgsguide for Masterflex pumpeslangesystem
Topp slangeformuleringer
Silikon
Den biofarmasøytiske industristandarden
C-Flex
For aseptisk forsegling, sveising og andre biologiske applikasjoner
Puri-Flex
Overlegen pumpelevetid og biokompatibilitet. Lager garantert
PharMed BPT
Utprøvd for peristaltiske og farmasøytiske bruksområder
PTFE
Absolutt kjemisk motstandsdyktighet og høy varmemotstand
Chem-Durance
Utmerket kjemisk motstandsdyktighet, pumpelevetid og biokompatibilitet
Tygon E-LFL
Lengste pumpelevetid blant alle Tygon-formuleringer
Viton
Ideell for påkrevd FDA-samsvar og overlegen kjemisk kompatibilitet.
Tilpassede tjenester og verktøy
Tilpassede tekniske løsninger
Partnerskap for tilpassede tekniske pumper – gjøre ideer til virkelighet i over 50 år.
Finn ut mer
Tilpasset kutting av slanger
Vi har fleksibilitet til å imøtekomme dine behov og spare deg tid og penger. Velg slangetype, lengde og mengde.
Finn ut mer
Andre utvalgte kategorier
Slik verifiserer du slangekompatibiliteten
Vei og mål
lengden og diameteren på slangeprøven
Neddykk
Bruk en lukket kolbe, dykk prøven ned i væsken i 48 timer
Vei på nytt, mål på nytt,
og undersøk prøven for svelling, sprøhet eller annen forringelse
Test i pumpe
under faktisk temperatur, vakuum/trykk eller andre driftsbetingelser
MERK: PharmaPure og Chem-Durance Bio slangeformuleringer er ekstrudert med andre innvendige og utvendige materialer og krever modifiserte testemetoder. Ta kontakt med Masterflex®, del av Avantor for kjemiske testingsinstruksjoner. Kontroller vår kjemiske motstandsdatabase.
Trenger du mer informasjon eller hjelp til å velge det perfekte produktet for applikasjonen?
Våre eksperter er klare til å hjelpe.