Guide for valg av slanger for pumper og væskehåndteringssystemer
Den riktige pumpeslangen er avgjørende når pumpesystemet for væskehåndtering skal utformes. Før du velger, må du vurdere alle aspekter knyttet til bruksområdet: kjemisk kompatibilitet, driftstemperatur, trykk, regulatoriske godkjenninger, gasspermeabilitet i slangen og krav til rengjøring/sterilisering.
Bruk «Guide for valg av slanger» under til å hjelpe deg med å finne riktig slange til ditt bruk. Veiledning til kjemikaliebestandighet og oppsummering av kjemikaliebestandighet i tabellen under er kun veiledende. Kjemikaliebestandighet og slangeslitasje kan variere i henhold til bruk. Test alltid slangen du har valgt under faktiske forhold.
Vi er her for å hjelpe deg med å finne den riktige slangen for dine behov for pumping og væskehåndtering. Les mer om kjemiske klassifiseringer og sammensetninger nedenfor.
Klassifisering av kjemikaliebestandighet
A —Ingen skade etter 30 dagers konstant eksponering.
B —Lite eller ingen skade etter 30 dagers konstant eksponering.
C —Litt effekt etter 7 dagers konstant eksponering. Effekter kan inkludere: sprekker, krakelering, tap av styrke, misfarging, mykgjøring eller svelling. I noen tilfeller kan mykgjøring og svelling reverseres.
D —Ikke anbefalt for kontinuerlig bruk. Umiddelbar skade kan oppstå.
«_» —Testdata utilgjengelig eller ikke aktuelle.
Formulering | Drifts temperatur |
Harpiks sertifisering(er) |
Durometer | Oppsummering av kjemikaliebestandighet | Gjennomtrengelighet (ca.)† Enheter: {cc-mmsec-cm2-cm hg } x 10-10 |
||||||||
Syrer, svake |
Syrer, sterke |
Baser, svake |
Baser, sterke |
Ozon | UV lys |
CO2 | H2 | O2 | N2 | ||||
Bev-A-Line® IV | -51 til 71 °C (-60 til 160 °F) |
FDA, USP, USDA, | 80 (D) | B | D | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® V | -51 til 93 °C (-60 til 200 °F)* |
National Formulary (tilsv. Felleskatalogen) | 80 (D) | B | B | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® XX | -51 til 71 °C (-60 til 160 °F) |
FDA*, NSF* | 55 (D) | C | D | C | D | C | A | — | — | — | — |
C-FLEX® | -73 til 135 °C (-100 til 275 °F) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | A | A | A | A | — | B | — | — | 150 | — |
Chemfluor®367 | -240 til 260 °C (-400 til 450 °F) |
FDA | 58 (A) | A | A | A | A | A | — | — | — | — | — |
Kobber | -53 til 204 °C (-60 til 400 °F) |
Ingen | — | D | D | C | C | A | A | — | — | — | — |
EPDM næringsmiddelsikker; PTFE-fôret; vaierforsterket |
-40 til 148 °C (-40 til 300 °F) |
FDA, USDA, 3A | — | A | B | A | A | — | — | — | — | — | — |
ETFE | -101 til 150 °C (-150 til 302 °F) |
GMP | 75 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
FEP | -270 til 205 °C (-454 til 400 °F) |
FDA, USP, GMP | 55 (D) | A | A | A | A | A | A | 5,9 | 1,3 | 14 | 2,0 |
Gummi | -26 til 70 °C (-15 til 158 °F) |
GMP | 35 (A) | A | D | A | B | C | D | 1311 | 492 | 307 | 118 |
Hypalon® | 4 til 104 °C (40 til 220 °F) |
Ingen | 70 (D) | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kynar® | -40 til 127 °C (-40 til 260 °F) |
FDA, USP, USDA | 80 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
MFA | -75 til 250 °C (-103 til 482 °F) |
USP | 59 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Norprene® | -60 til 135 °C (-75 til 275 °F) |
GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® næringsmiddelsikker | -51 til 135 °C (-60 til 275 °F) |
FDA, NSF, GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® trykk | -51 til 135 °C (-60 til 275 °F) |
FDA, 3A, NSF | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Nylon | -51 til 93 °C (-60 til 200 °F) |
Ingen | — | A | D | A | C | C | D | 20 | 19 | 5,4 | 1,1 |
PEEK | Opp til 100 °C (opp til 212 °F) |
Ingen | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA | -195 til 260 °C (-320 til 500 °F) |
FDA, USP, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA-450 høy renhet | -195 til 260 °C (-320 til 500 °F) |
FDA, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PharMed® | -59 til 135°C (-75 til 275 °F) |
FDA, USP, NSF, GMP | 64 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Polyetylen | -73 til 80 °C (-100 til 175 °F) |
FDA, USDA | 50 (D) | A | D | B | B | B | A | 280 | — | 60 | 20 |
Polyetylen, FEP-fôret |
-73 til 80 °C (-100 til 175 °F) |
FDA, GMP | — | A | A | A | A | A | A | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Polyimid | -250 til 480 °C (-418 til 896 °F) |
USP, NEMA | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Polypropylen | 0 til 121 °C (32 til 250 °F) |
FDA, USDA | 75 (D) | A | D | B | B | C | D | 90 | — | 25 | 4 |
Polyuretan (klar, aqua-tint) |
-40 til 82 °C (-40 til 180 °F) |
Ingen | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
Polyuretan (rød, grønn, blå, svart) |
-57 til 85 °C (-70 til 185 °F) |
Ingen | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
PTFE | -240 til 260 °C (-400 til 500 °F) |
FDA, USP, GMP | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PTFE fargekodet |
-240 til 260 °C (-400 til 500 °F) |
Ingen | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC | -12 til 60 °C (10 til 140 °F) |
Ingen | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC Bubble® | -21 til 82 °C (-5 til 180 °F) |
Ingen | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 1305 | — | 1345 | — |
PVC næringsmiddelsikker | -12 til 60 °C (10 til 140 °F) |
FDA, 3A, USDA | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC forsterket | -21 til 82 °C (-5 til 180 °F) |
FDA, USDA, NSF, 3A | 65 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
PVC vaierforsterket |
-4 til 65 °C (25 til 150 °F) |
FDA, USDA, 3A, NSF | 70 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
Silikon, peroksid-herdet |
-51 til 238 °C (-60 til 460 °F) |
FDA, USP, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikon, platina-herdet |
-51 til 238 °C (-60 til 460 °F) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikon forsterket, peroksid |
-51 til 204 °C (-60 til 400 °F) |
FDA, USP, GMP | 60 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Rustfritt stål, 316 | -53 til 289 °C (-65 til 550 °F) |
Ingen | — | A | B | A | C | A | A | — | — | — | — |
Tygon®, FEP-fôret |
-40 til 82 °C (-40 til 180 °F) |
FDA*, USP*, GMP | 67 (A) | A | A | A | A | B | B | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Tygon® drivstoff/smøremiddel |
-37 til 74 °C (-35 til 165 °F) |
GMP | 57 (A) | B | C | C | D | A | A | 100 | — | 12 | 22 |
Tygon® mat- og drikkevarer |
-45 til 74 °C (-49 til 165 °F) |
FDA, NSF, 3A | 63 (A) | A | B | A | B | B | D | 270 | — | 30 | 60 |
Tygon® høy renhet |
-70 til 52 °C (-94 til 125 °F) |
FDA, USP, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® høy renhet forsterket |
-70 til 52 °C (-94 til 125 °F) |
FDA, NSF, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® lab, vakuum |
-50 til 74 °C (-58 til 165 °F) |
FDA, GMP | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 360 | — | 40 | 80 |
Tygon® LFL |
-50 til 74 °C (-58 til 165 °F) |
FDA, USP, GMP | 56 (A) | A | A | A | B | — | — | — | — | — | — |
Tygon® trykk |
-44 til 74 °C (-47 til 165 °F) |
FDA, 3A, NSF | 65 (A) | A | A | B | A | — | — | 2700 | — | 600 | 300 |
Tygon® sanitær silikon trykk. |
-51 til 160 °C (-112 til 320 °F) |
FDA, USP, NSF, GMP | 70 (A) | B | D | A | A | A | — | — | — | — | — |
Tygon® silikon |
-80 til 200 °C (-112 til 392 °F) |
FDA, USP, NSF, GMP | 50 (A) | A | C | A | A | B | B | — | — | — | — |
Tygon® Ultra kjemikaliebestandig |
-78 til 52 °C (-108 til 125 °F) |
GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 4840 | — | 980 | 350 |
Tygotan® trykk |
-73 til 82 °C (-100 til 180 °F) |
FDA, NSF | 82 (A) | C | C | B | D | A | — | 1680 | — | 180 | 60 |
Vinyl | -43 til 82 °C (-45 til 180 °F) |
GMP | 67 (A) | A | D | A | A | C | D | 360 | — | 40 | 80 |
Viton® | -32 til 204 °C (-25 til 400 °F) |
GMP | 75 (A) | A | A | C | D | A | A | 79 | — | 15 | 4,3 |
*Basert på fôring
†Ved 25 °C
Bev-A-Line—Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble—Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX—Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton—Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
Pumpeslanger for et bredt spekter av bruksområder og markeder
Pumpeslanger brukes for forskjellige bruksområder og i et bredt spekter av markeder og bransjer som f.eks.:
- Life Science Research Solutions, produkter, og driftsmidler
- Kromatografi og massespektrometri
- Analytisk kjemi
- Biofarma produksjon
- Sikkerhet
- Kontrollerte miljøer og løsninger for renrom
Alle stoler på Masterflex® pumpeslanger for deres spesifikke behov. Besøk nettstedet vårt eller kontakt oss for mer informasjon.
Guiden for valg av slanger, som du trenger
Trenger du ytterligere hjelp til å velge slanger for peristaltiske pumper? Våre Masterflex® guider for valg av pumpeslanger kan være til hjelp: Finn ut mer om hvordan du kan tilpasse peristaltiske pumpeslanger til væsken du planlegger å bruke. Vi er her for å hjelpe deg med å holde forskningen din i gang. Kontakt oss hvis du har spørsmål om pumpeslanger.