Ismatec: Guide for valg av slanger
Velge slange
Bestill 2- eller 3-Stop fargekodede slanger eller nominelle slanger for å fullføre ditt Ismatec pumpesystem. En mengde materialer og størrelser er tilgjengelige, det samme er forlengelsesslanger.
Slangetyper
2-Stop-slange
Bruk 2-Stop-slange i standard-dimensjonerte patroner og slangebunnsett. Velg blant de sju slangematerialformuleringene under. Forlengelsesslange er også tilgjengelig. Slangestopper er fargekodet i henhold til slange-ID-en for rask identifisering. Stoppene holder slangen i optimal spenning som kreves for at pumpehoderuller skal tette slangen. Resultatet er pålitelig pumping og repeterbare strømningshastigheter.
3-Stop-slange
Bruk 3-Stop-slange i minipatroner. Velg blant de sju slangematerialformuleringene under. Forlengelsesslange er også tilgjengelig. Slangestoppene, fargekodet i henhold til slange-ID-en, holder slangen i optimal spenning som kreves for at pumpehoderuller skal tette slangen. Resultatet er pålitelig pumping og repeterbare strømningshastigheter. Tre stopp gir deg to slangeseksjoner å bruke i stedet for bare én. Når en slangeseksjon blir slitt, er en ny seksjon klar for bruk.
Nominell slange
Bruk nominell slange med hurtigveksling og og slangebunnpumper. Velg blant sju slangematerialformuleringer under.
Informasjon om slangemateriale
Materiale | Utseende | Temperatur | Levetid ved 100 o/min | Fordeler | Bruksområde |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Klar | –50 til 74 °C | 300 timer | Klar og økonomisk | Syrer, baser, viskøse væsker |
Tygon LFL | Klar | –50 til 74 °C | 300 timer | Farmasøytisk grad. Lengste fleksilevetid av alle Tygon-slanger | Syrer, baser, viskøse væsker, legemidler |
Silikon (peroksid-herdet) | Gjennomskinnelig | –60 til 260 °C | 800 timer | Utmerket biokompatibilitet | Sterile væsker |
Silikon (platina-herdet) | Gjennomskinnelig | –60 til 260 °C | 800 timer | Svært lav utlekking av organiske forbindelser | Sterile væsker |
Norprene | Ugjennomsiktig, svart | –50 til 130 °C | 1400 timer | Lang levetid | Syrer, baser, generell bruk |
Viton | Ugjennomsiktig, svart | –20 til 205 °C | 160 timer | Motstår de fleste kjemikalier | Syrer, baser, løsningsmidler, viskøse væsker |
PharMed | Ugjennomsiktig, beige | –50 til 130 °C | 1400 timer | Farmasøytisk grad | Syrer, baser, sterile væsker, viskøse væsker |
Slik bestiller du 2- og 3-Stop-slanger
Velg enten 2- eller 3-Stop-slange i henhold til pumpens krav
TRINN 1
Velg et slangemateriale
TRINN 2
Velg Id-størrelsen i henhold til strømningshastighet og pumpesystem
TRINN 3
Fullfør systemet ditt med en forlengelsesslange. Du kan koblet stoppede slanger og forlengelsesslanger med slangepiggbeslag eller ved å spleise dem samme.
Sist oppdatert:20/07/2022