Guide for valg av beslag
Utvalget av biologiske tilbud er fullt av valgmuligheter. Og disse valgene gjelder ikke bare personlige preferanser: hver del må passe med enhver annen del for å danne et sømløst økosystem for labutstyr, slik at det fungerer som det skal.
Hos Masterflex er vi opptatt av å gjøre denne prosessen lettere. Denne guiden for rørdeler vil hjelpe deg finne den rette rørdelen til ditt system.
Hvordan velge riktige rørdeler
Når du har bestemt deg for riktig pumpe, kromatografisystem eller fermenteringsutstyr, ønsker du å opprette de riktige tilkoblingene. Feil rørdel kan føre til blant annet følgende problemer:
- Lekkasjer
- Uønskede flytrestriksjoner
- Kostbar nedetid
Valg av riktig rørdel muliggjør at utstyret ditt kan gjøre jobben som du har planlagt å gjøre.
Velge rørdel
-
Rørtype
Rørdel med mothaker fungerer best med fleksible slanger som silikon eller PharMed®. Kompresjonsrørdeler fungerer bra med stive slanger som PTFE eller polypropylen.
-
Materialtyper
Væsker som er inkompatible med rørdelmateriale kan forårsake lekkasje eller systemskader. For meget korroderende væsker er PTFE-rørdeler det beste. Se våre kjemikaliebestandighetsskjemaer for å sjekke materialkompatibiliteten til din væske.
-
Sjekk temperatur- og trykkforhold
Væsker som er inkompatible med rørdelmateriale kan forårsake lekkasje eller systemskader. For meget korroderende væsker er PTFE-rørdeler det beste. Se vår database over kjemikalie- og materialbestandighet for å sjekke materialkompatibiliteten til din væske.
Grunnleggende rørdeltyper
Rørdel med mothaker skyves inn i fleksibel slange. Slangeelastisitet holder slangen på armaturen for lavtrykksinstallasjoner.
Camlock-koblinger er rørdeler for hurtigkobling, til bruk med slange. Koble en hunnkobling til en hannadapter og trekk ned armene for en sikker forbindelse. Motstår høytrykksapplikasjoner.
Kromatografi-rørdeler er en type kompresjonskoblinger som er designet for HPLC- og andre høytrykksapplikasjoner. Disse rørdelene motstår trykk så høyt som 1000 psi.
Kompresjonskoblinger har et spor som komprimerer stive slanger mot koblingens hoveddel for høytrykksapplikasjoner.
Luer-koblinger er designet til å fungere med mikroslanger og luer-sprøyter. Tilkoblingsender i standardstørrelser gjør luerkoblinger, stoppekraner og manifolder fullstendig utskiftbare for sikre installasjoner.
Rørkoblinger er gjenget i NPT- (National Pipe Taper), UNF- (Unified Fine Thread) eller BSP- (British Standard Pipe) størrelser for permanente, høytrykksrørforbindelser.
Hurtigkoblinger gjør at du kan lage og avbryte slangekoblinger uten å skille slangen fra koblingen. Tilgjengelig med pigg-, rør-, kompresjons- og John Guest®-tilkoblinger.
Sanitærkoblinger er designet for kontaminasjonsfrie rørkoblinger. De fleste av disse autoklaveringsrørdelene oppfyller FDA- og USDA-kravene og 3A-sanitærstandardene.
Rørgjengestørrelser
Opprinnelig ble rørene spesifisert med en standard utvendig diameter (OD) og veggtykkelse slik at den nominelle rørdimensjonen ville være omtrentlig lik den innvendige diameteren (ID). Siden forholdet mellom OD, veggtykkelse og nominell rørdimensjon ikke lenger holder mål, er NPT (National Pipe Taper) og UNF (Unified Fine Thread) tommeskalaer forskjellige fra den standard engelske tommeskalaen.
tilbyr også BSP (British Standard Pipe)-rørdel for koblingssystemer som bruker både BPR- og BSP-gjengekonfigurasjoner. Se tabellen under for sammenligning av disse to gjengestilene.
Størrelse | Gjenger per tomme | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Samsvarssertifikater
Se etter «sertifiseringsikonet» som vises sammen med det respektive produktet for lett å se om et kvalitetssertifikat er tilgjengelig. Kundeserviceteamet vårt kan utstede et sertifikat for harpiks- eller elastomersamsvar for mange av våre rørdeler, slanger og pakninger. Du kan be om denne GRATIS dokumentasjonen når du handler ved å merke av valget «samsvar» for en bestemt artikkel.
Sertifikater viser ditt selskaps:
- Bestillingsnummer
- Ordrens referansenummer
- Katalognummer
- Formulasjon/compound
- Batchnummer (hvis relevant)
- Opprinelsesland
Sertifikater viser også listen over direktiver og virksometer rørdelen, slangen eller pakningen samsvarer med deriblant:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Følg vår guide til rørdeler
Det kan være vanskelig å finne kompatible deler. Det er en viktig del av oppsettprosessen på labben som lett kan slå feil hvis man kjøper inn deler som ikke er kompatible. Vi gjør det enklere å handle riktig rørdel. Vår rørdelguide vil sikkert hjelpe deg med å finne akkurat det du trenger.