Tekniske data og retningslinjer for valg av slangenes levetid
Retningslinjer for valg
Slangenes levetid er bare én av mange faktorer som finnes i pumpeapplikasjonene. Disse nyttige referansediagrammene hjelper deg med å velge slanger for pumpeapplikasjonen.
Slangenes levetid er angitt i timer ved ulike motorhastigheter, med kontinuerlig pumping av vann ved 21 °C (70 °F) og 0 bar (psig). Masterflex® levetidsdata er kalkulert fra tidspunktet for svikt eller reduksjon til 50 % strømningshastighet, avhengig av hva som kommer først.
Generelt:
- Norprene® og PharMed® slangematerialer tilbyr den beste slangelevetiden i alle applikasjoner der væsken som pumpes er kjemisk kompatibel.
- Høyytelses presisjonsslanger har 20 til 30 % økt slangelevetid i forhold til presisjonsslanger.
- Høytrykks Norprene og PharMed har beste levetid i trykkapplikasjoner.
- Peroksidherdede silikonslanger tilbyr opptil 40 % mer slangelevetid. Platinaherdede silikonslanger tilbyr bedre biokompatibilitet og færre ekstraherbare stoffer. Biopharm Plus platinaherdede silikonslanger varer opptil fem ganger lenger enn andre platina-silikonslanger.
Andre faktorer å vurdere ved bestemmelse av de beste slangene for bruksområdet inkluderer:
- Væskekompatibilitet
- Væsketemperatur
- Systemtrykk
- Motor o/min
- Slangenes klarhet
- Driftssyklus
- Vedlikeholdsperioder
- Slangerenhet
- Viskositet
Når slanger har blitt utvalgt:
- Test den i applikasjonen.
- Overvåk slangenes levetid i driftssyklusen, se etter tegn på slangeslitasje (f.eks. lekkasjer med små hull, abrasjon osv.)
- Sett opp vedlikeholdsplanen for å forutse slangesvikt.
Overvåk tiden som slangen er i pumpen. Forskyv den 8 til 12 tommer på daglig, ukentlig, månedlig eller kvartalsvis basis, avhengig av din erfaring med vedlikeholdsplanen.
Testing av parametere
Disse diagrammene indikerer gjennomsnittlig levetid på Masterflex® slanger som brukes i våre standard pumpehoder. Slangenes levetid vises i timer ved ulike motorhastigheter mens det kontinuerlig pumpes vann ved 21 °C (70 °F) og 0 bar (0 psig). Disse dataene har blitt samlet fra år med testing av Masterflex slangepumper. Masterflex levetidsdata er kalkulert fra tidspunktet for svikt eller reduksjon til 50 % strømningshastighet, avhengig av hva som kommer først.
Disse diagrammene er best brukt kun som en generell sammenligning. Det er ikke garantert at du vil oppnå de viste resultatene. Generelt er levetiden til alle typer slanger negativt påvirket av temperatur, pumpemotorens o/min, kjemisk kompatibilitet og trykk.
Sist oppdatert:15.10.2018