Slik velger du riktig Masterflex® pumpesystem
Masterflex® slangepumpesystemer leverer overlegen nøyaktighet og repeterbarhet for å sikre optimal ytelse ved bruk med riktige slanger. Disse pumpene tilbyr den nyeste teknologien, inkludert MasterSense™ integrert sensorovervåking for å sikre mediekvalitet, MasterflexLive® skybasert konnektivitet, intuitiv digital berøringsskjerm og kostnadseffektive peristaltiske pumper med lavt vedlikehold. Vårt brede utvalg av produkter tilbyr alt som trengs for overgangen fra laboratorium til produksjon.
Få innsikt i Masterflex-pumpefamiliene
Masterflex tilbyr fire forskjellige pumpefamilier som skiller seg fra hverandre når det gjelder strømningshastighet:
Masterflex slangepumpeserie – Handle etter strømningsområde
Ismatec® serie
Mikrostrøm, høy nøyaktighet
Strømningsområde:
0,0001 til 365 ml/min
Mikrostrøm pumper >
L/S® serie
Nøyaktig strømningskontroll
Strømningsområde:
0,00005 til 3400 ml/min
Presisjonsstrømning >
I/P® serie
Kraftige systemer
Strømningsområde:
0,001 til 26 LPM
Industriell strømning >
B/T® serie
Høyeste strømningshastigheter
Strømningsområde:
0,3 til 42 LPM
Pumper med høyeste strømning >
Med hvert pumpealternativ i Masterflex-porteføljen er det vanligvis tre hovedkomponenter som utgjør et pumpesystem – pumpens drivenhet, pumpehodet og pumpeslangen. Avhengig av hvilken pumpefamilie du velger, kan pumpens drivenhet og pumpehodet være montert på forhånd eller må kanskje bestilles separat. For mer informasjon, gå til Velg komponentene som passer til dine behov.
5 viktige spørsmål for å hjelpe deg å velge riktig pumpesystem
For å hjelpe deg med å velge de riktige komponentene som kreves for ditt optimale pumpesystem, svar på de følgende fem nøkkelspørsmålene for bedre å forstå hvilke parametere du trenger for pumpesystemet Masterflex:
Hva skal pumpesystemet brukes til? – Viktige krav som kan påvirke valget av den endelige komponenten omfatter typen miljø der pumpingen skal finne sted, eller visse myndighetskrav som er nødvendige for arbeidsflyten.
- Hvilken medier pumper du? – Hvilke spesifikke reagenser skal pumpes med pumpesystemet Masterflex? Hva er de kjemiske egenskapene (organisk/uorganisk, pH, osv.) til disse reagensene? Hvilke fysiske egenskaper (viskositet, forekomst av partikler osv.) kunne påvirke komponentene du har valgt?
- Med hvilken strømningshastighet pumper du? – Dette kan være en statisk strømningshastighet, eller det kan være et område for strømningshastighet. Strømningshastigheten påvirkes imidlertid direkte av hver av hovedkomponentene (pumpens drivenhet, pumpehodet og pumpeslangen) i Masterflex-pumpesystemet, og må tas i betraktning ved valg av disse komponentene.
- Hvilket trykk og hvilken temperatur skal du arbeide med? – Når det gjelder trykk, er det viktig å forstå både det maksimale driftstrykket og disse faktorene som kan påvirke trykket over tid (f.eks. in-line filtrering). I tillegg er det avgjørende å forstå hvor mye «løft» som vil være nødvendig i væskebanen på pumpens innløpsside. Når det gjelder temperatur, vil kunnskap om de øvre og nedre grensene for temperaturområdet du har til hensikt å arbeide ved, gi et grunnlag for hvilke slangealternativer du kan vurdere.
- Hvilken type instrumentstyring trenger du? – Enten du vil styre Masterflex-pumpesystemet lokalt, via en analog inngang, via fjernstyring eller med et avansert nettverk osv., vil typen styring bidra til å bestemme hovedfunksjonene til drivenheten du velger som en del av Masterflex-pumpesystemet.
Valg av riktige komponenter for pumpesystemet
Når du har besvart de fem viktige spørsmålene ovenfor, er du klar til å begynne med valg av komponenter til Masterflex-pumpesystemet ditt. Som allerede nevnt består et komplett pumpesystem fra Masterflex av tre hovedkomponenter – pumpens drivenhet, pumpehodet og pumpeslangen. For Ismatec® og B/T® familiene bestilles pumpens drivenhet og pumpehodet vanligvis sammen som en enkel SKU (Stock-Keeping-Unit), men for L/S® og I/P® familiene bestilles pumpens drivenhet og pumpehodet vanligvis separat.
Hva bør det tas hensyn til ved valg av en Masterflex drivenhet
- Strømningshastighet – Hver Masterflex-familie defineres av strømningshastighetsområdet som støttes av de kompatible drivenhetene. Derfor bør du velge en drivenhet som kan levere de(n) strømningshastigheten(e) som kreves for ditt bruksområde.
- Fast eller variabel hastighet – Masterflex-drivenheter med fast hastighet er vanligvis rimeligere, men støtter ikke justering av strømningshastighet etter behov. Drivenheter med var. hastighet kan derimot justere hastighet og strømningshastighet etter behov, men er vanligvis dyrere.
- Nøyaktighet av strømningshastighet eller volum som dispenseres – Noen drivenheter tilbyr bare manuell justering av strømningshastigheten via et potensiometer, mens mange drivenheter tilbyr digital krets for hastighetsregulering for bruksområder som krever svært nøyaktige og repeterbare strømningshastigheter.
- Type styring som kreves – Noen Masterflex-drivenheter har en enklere betjening og støtter derfor bare lokal, stasjonær styring, mens andre drivenheter kan støtte analog styring og til og med fjernstyring ved hjelp av avanserte kommunikasjonsprotokoller, for eksempel Profibus®, EtherNet/IPTM, osv.
- Sterilisering og beskyttelse mot farer – Mange Masterflex-drivenheter har hus i rustfritt stål og er forseglet mot eksponering for støv og vann for å tilfredsstille kravene til rengjøring, mens andre er tilgjengelige i forskjellige husalternativer for å spare kostnader.
Hva bør det tas hensyn til ved valg av et Masterflex pumpehode
- Strømningshastighet – De forskjellige Masterflex-pumpehodene har ulike strømningskapasiteter, avhengig av deres størrelse og antall ruller som brukes. Det er viktig å undersøke de tekniske spesifikasjonene for hvert hode for å sikre at hodet du velger kan støtte strømningshastigheten(e) som kreves for ditt bruksområde.
- Hyppighet for bytte av slanger – Noen Masterflex-pumpehoder er konstruert for en bestemt slangestørrelse. Disse støtter vanligvis ikke raskt bytte av slanger. Andre pumpehoder støtter flere størrelser av Masterflex-slanger og har funksjonen for raskt bytte av slanger.
- Ønsket antall kanaler - Hvis du vet hvor mange kanaler du trenger å betjene, enten for å øke produktiviteten eller for å redusere pulseringen, kan det hjelpe deg med å finne ut hvilke alternativer for Masterflex-pumpehoder du bør vurdere.
- Kjemisk kompatibilitet – Vanligvis kommer kjemikaliene som pumpes aldri i kontakt med pumpehodet, men i tilfelle kjemikalieutslipp blir materialene som brukes til å konstruere Masterflex-pumpehoder en viktig faktor i utvalgsprosessen.
- Behov for nøyaktighet – For de mest nøyaktige og repeterbare strømningshastighetene velger du våre standard pumpehoder som bare aksepterer én enkel størrelse.
Hva bør det tas hensyn til ved valg av Masterflex pumpeslanger
Det er mange faktorer å ta hensyn til ved valg av riktig pumpeslange. Du finner en detaljert veiledning for å hjelpe deg med i vår «STAMP» guide for valg av slanger . Nedenfor finner du en oversikt over utvalgsguiden:
- Størrelse – Innvendig diameter og veggtykkelse bestemmer viktige ytelsesdata som strømningsområde, maksimalt trykk og evnen til å håndtere viskøse væsker godt. For de fleste bruksområder er våre presisjonspumpeslanger et utmerket valg. For bruksområder der det finnes væsker med høyere viskositet, eller der væskebanen er preget av høyere trykk, vil bruk av våre pumpeslanger med høy ytelse være det beste alternativet. (MERK: Hvis det brukes pumpeslanger med høy ytelse må det velges en Masterflex-pumpedrift og et pumpehode som er kompatibelt med disse slangene.)
- Temperatur – Å forstå både væske- og omgivelsestemperaturene og sammenligne dem med tekniske data som er tilordnet de tilgjengelige slangematerialene, kan være til hjelp ved valg av Masterflex pumpeslanger.
- Bruksområde – Noen bruksområder har spesifikke krav, for eksempel samsvar med føderale eller andre forskrifter, inkludert FDA 21 CFR 177.2600 og USP kl. VI, så det er obligatorisk å sjekke de regulatoriske godkjenningene av tilgjengelige Masterflex-slangematerialer. Kunnskap om væskens viskositet og partikkelinnhold kan også være nyttig ved valg av Masterflex pumpeslanger.
- Medier - Det er viktig å kjenne de kjemiske egenskapene til reagensen(e) og sammenligne dem med den kjemiske kompatibiliteten til de tilgjengelige Masterflex-slangematerialene. Vår database for kjemisk kompatibilitet kan hjelpe deg med det riktige valget.
- Trykk – Høyere trykk krever ofte bruk av Masterflex pumpeslanger med høy ytelse og tykkere vegger samt spesielle koplingsmuligheter som tåler disse trykkene.
Annet tilbehør som må vurderes
I tillegg til de tre hovedkomponentene som utgjør et Masterflex-pumpesystem, er det mange andre elementer som må vurderes.... Koblinger, overføringsslanger og tilbehør (f.eks. strømningssensorer, trykksensorer, lekkasjesensorer, pulsdempere osv.) er tilbehør som forbedrer væskebanen, sørger for utstyrsoperatørens sikkerhet og min. nedetid og maks. oppetid for utstyr og prosess. Hvis du har spørsmål om dette tilgjengelige tilbehøret, kan du kontakte din lokale spesialist på væskehåndtering fra Avantor eller vårt team for brukerstøtte som gjerne hjelper deg.