Masterflex® B/T®-serien av slangepumper
Store mengdeoverføringer på sitt beste
Høyeste strømningshastighet
Strømningsområde: 0,3 til 42 LPM
Gjør jobben effektiv
Masterflex B/T-serien med slangepumper har de høyeste strømningshastighetene for Masterflex®-pumpene. Fordelene inkluderer:
- Slangpumpe bulkoverføring på sitt beste
- Høyeste strømningshastighet
- Strømningsområder fra 0,3 til 42 LPM
Våre pumper i B/T-serien gjør ganske enkelt jobben din mer effektiv. Og med sine kraftige motorer og utmerkede farebeskyttelse, er de bygd for å vare.
Masterflex B/T-serien av pumpekomponenter
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
A broad flow range, from 0.65 to 42 LPM (0.17 to 11.1 GPM), for integration into your higher-flow bioprocess applications. Pump head accepts B/T PerfectPosition® pump tubing sizes B/T 87 and B/T 91 for repeatable and reliable performance. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened.
Tilpassede tjenester og verktøy
Tilpassede tekniske løsninger
Partnerskap for tilpassede tekniske pumper – gjøre ideer til virkelighet i over 50 år.
Finn ut mer
Tilpasset kutting av slanger
Vi har fleksibilitet til å imøtekomme dine behov og spare deg tid og penger. Velg slangetype, lengde og mengde.
Finn ut mer
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du sanntids overvåkning av alle pumpeparametere.
Finn ut mer
Masterflex slangepumpeserie – Handle etter strømningsområde
Ismatec® serie
Mikrostrøm, høy nøyaktighet
Strømningsområde:
0,0001 til 365 ml/min
Mikrostrøm pumper >
L/S® serie
Nøyaktig strømningskontroll
Strømningsområde:
0,00005 til 3400 ml/min
Presisjonsstrømning >
I/P® serie
Kraftige systemer
Strømningsområde:
0,001 til 26 LPM
Industriell strømning >
B/T® serie
Høyeste strømningshastigheter
Strømningsområde:
0,3 til 42 LPM
Pumper med høyeste strømning >
Trenger du mer informasjon eller hjelp til å velge det perfekte produktet for applikasjonen?
Våre eksperter er klare til å hjelpe.