Masterflex® Ismatec® Microflow-serien av slangepumper
Mikrostrøm, høy nøyaktighet
Nøyaktig kontroll ved dine fingerspisser, ved laboratoriet eller i prosessen.
Strømningsområde: 0,0001 til 365 ml/min
Med strømningshastigheter fra 0,0001 til 365 ml/min gir Masterflex Ismatec Microflow-pumper med lav flyt deg den nøyaktige kontrollen.
- Autoanalyse
- Strømningscelle
- Sipper
- OEM
- Lavstrømforsynings- og -overføringsapplikasjoner
De tilbyr den nyeste teknologien, inkludert MasterflexLive, enkel kontroll og slangeutskiftninger, og slangepumpers lave vedlikeholds- og kostnadseffektivitet. Ismatec-pumper godtar Ismatec-pumpeslanger for rene væskebaner. Slangeutskiftninger er raske og enkle med flere tilgjengelige slangeformuleringer for å sikre kompatibilitet med din væske.
Masterflex Ismatec Microflow-serien av pumper og pumpeslanger
Hvorfor Masterflex Ismatec-pumper?
- Strømningshastigheter så lav som 0,0001 ml/min
- Høy nøyaktighet numerisk, digital eller programmerbar hastighetskontroll
- Slangen er den eneste fuktige delen – pakket med avansert teknologi, de fleste drivenhetene er MasterflexLive® aktivert
- Allsidig – enkle, doble, flerkanals hode-alternativer
- De fleste drivenheter har en 2-års garanti – ISO 9000-registrert leverandør
- Andre pumpeteknologier
Kontinuerlig modus
Tidsmodus
Volummodus
Fjern modus
Slangekalibrering
Vår intuitive berøringsskjermkontrollfunksjon:
- Batchkontroll, intervall/av tid i volum- og tidsmodus
- Fleksibel driftskontroll via skjerm og analog fjernkontroll (overvåkning via MasterflexLive)
- Nettverkstilkobling via standard Ethernet (RJ45) eller tilkoblingsevne via Wi-Fi
- USB-tilkoblingen gjør det mulig å laste ned nedlastbare fastvareoppdateringer til pumpen
Utvalgte brukervennlige Ismatec-pumper
I tillegg til andre ISMATEC® slangepumper, inkluderer våre utvalgte produkter følgende:
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex-pumper, Avantor®
Allsidige pumper for nøyaktig lavstrøms væskelevering – med et intuitivt berøringsskjermgrensesnitt.
- Kompakt benketopp-pumpe optimaliserer brukervennlighet, nøyaktighet og pålitelighet
- 5” (12,7 cm) kapasitiv TFT/RGB berøringsskjerm for klar oppløsning og en vid synsvinkel
- Fleksibel driftskontroll via skjerm eller analog fjernkontroll
- Kontinuerlig drifts-, volumdispenserings- og tidsdispenseringsmoduser - batchkontroll og intervall-/avtid i volum- og tidsmoduser
- Pumper lar deg lagre og hente frem ofte brukte dispenseringsprogrammer for raskt oppsett
- Anti-drypp og hurtigramping tilgjengelig i volumdispenseringsmodus – sikrer nøyaktighet og minimerer prøvetakingstap
- Miniflex pumpehode aksepterer kontinuerlige slanger for rene, uavbrutte væskebaner
- Brukeradgang med tre nivåer – gir deg muligheten til å kontrollere hvem som kan operere pumpen og på hvilket nivå
MasterflexLive® er en sikker, skyaktivert plattform for overvåkning av Masterflex-pumper; få varsler om pumpeparametre i sanntid, inkludert hastighet, strømningshastighet, dispenseringsvolum og mer. Du kan overvåke kritiske prosesser som går døgnet rundt uten at det må være personell på stedet, og push-varsler gir deg beskjed om driftsforhold og feilmeldinger.
Internettforbindelse via wifi eller standard Ethernet (RJ45)-kontakt bak på drivenheten. USB-forbindelse gjør det mulig å laste ned nedlastbare fastvareoppdateringer til pumpen.
Miniflex-pumpehodet har en bred okklusjonsvinkel som forhindrer at væske strømmer tilbake opp til merketrykket for slangen. Selvsmørende termiske polyesterruller har lav friksjon og liten slitasje for jevn drift og lang levetid.
Masterflex® Ismatec® IPC flerkanals slangepumper med høy nøyaktighet, Avantor®
Neste generasjons Masterflex Ismatec IPC er et fleksibelt og allsidig flerkanals pumpesystem som tilbyr nøyaktighet og repeterbarhet i opptil 24 synkrone kanaler for større behandlingsmengde og ytelse. Perfekt for auto-analyse, reaktorstudier, cellelinjesåing og forskning.
- Planetdrivenhet med 8 rullere i rustfritt stål reduserer pulsering, øker strømningshastighetsnøyaktighet og forlenger slangens levetid
- Ny intuitiv 12,7 cm (5") kapasitiv TFT/RGB-berøringsskjerm UI for en skarp oppløsning og en bred visningsvinkel
- Fleksibel driftskontroll via skjerm eller fjernkontroll (analog fjernkontroll, seriell eller EtherNet/IP))
- Trenivås brukertilgang – gir deg muligheten til å kontrollere hvem som kan betjene pumpen og på hvilket nivå
- Pumpen lar deg lagre og hente frem opptil 50 vanlig brukte dispenseringsprogrammer for hurtig oppsett
- Velg kontinuerlig kjørings-, volum- og tidsdispenseringsmoduser; inkludert batchkontroll og intervall/av-tid
Disse Ismatec® IPC flerkanals pumpene har planetgir som driver åtte rullere i rustfritt stål sammen for glatt rotasjon og nøyaktig væskestrøm. Den intuitive berøringsskjermen viser strømningshastigheten eller RPM, noe som gjør det mulig med enkel kalibrering og gir konfigurerbart volum eller tidsdispenseringsmoduser. Volumetriske dispensering gir et unikt rullerposisjoneringssystem for å sikre repeterbarhet.
Bland og match slangestørrelser og formuleringer på tvers av kanalene for å passe til dit bruksområde. Inkludert Click’n’go™-patroner som har automatisk okklusjon for forenklet bruk, færre slangeutskiftninger og reproduserbare resultater.
Masterflex® Ismatec® Reglo uavhengig kanalkontroll (ICC) slangepumper, Avantor®
Uavhengig kontrollstrøm og -retning for hver kanal via tastatur eller PC.
- Strømningshastighet 0,001 til 43 ml/min per kanal - strømningshastighet avhenger av omdreininger per minutt, ruller og slangediameter
- USB-grensesnitt for rask tilkobling til en PC
- Fleksibilitet for toveis flyt i hver kanal
Disse flerkanals slangepumpene lar deg styre strømmen og retningen til hver kanal individuelt fra det intuitive tastaturet eller via PC – utvider dine benktopp-pumpeegenskaper med en enkelt kompakt enhet! Pumpen leverer kontinuerlig pumping eller presisjonsdosering med evnen til toveis flyt i hver kanal. Uavhengig kanalkalibrering minimerer i tillegg forskjellene fra rør til rør, noe som gir høy kalibreringsnøyaktighet.
Masterflex® Ismatec® Reglo digitale flerkanalspumper, Avantor®
Allsidige flerkanalspumper for nøyaktig levering av lavflytende væske – med et intuitivt berøringsskjermgrensesnitt.
- Kompakt benketopp-pumpe optimaliserer brukervennlighet, nøyaktighet og pålitelighet
- 5” (12,7 cm) kapasitiv TFT/RGB berøringsskjerm for klar oppløsning og en vid synsvinkel
- Fleksibel driftskontroll via skjerm eller analog fjernkontroll
- Kontinuerlig drifts-, volumdispenserings- og tidsdispenseringsmoduser - batchkontroll og intervall-/avtid i volum- og tidsmoduser
- Pumper lar deg lagre og hente frem ofte brukte dispenseringsprogrammer for raskt oppsett
- Anti-drypp og hurtigramping tilgjengelig i volumdispenseringsmodus – sikrer nøyaktighet og minimerer prøvetakingstap
- Kassettpumpemodeller aksepterer 3-stop-slanger for enkel lasting og sikker oppbevaring
- Brukeradgang med tre nivåer – gir deg muligheten til å kontrollere hvem som kan operere pumpen og på hvilket nivå
MasterflexLive®er en sikker, skyaktivert plattform for overvåkning av Masterflex-pumper; få varsler om pumpeparametre i sanntid, inkludert hastighet, strømningshastighet, dispenseringsvolum og mer. Du kan overvåke kritiske prosesser somkjører 24/7 uten behov for personell på stedet, og push-varsler gir deg beskjed om driftsforhold og feilmeldinger.
Internettforbindelse via wifi eller standard Ethernet (RJ45)-kontakt bak på drivenheten. USB-forbindelse gjør det mulig å laste ned nedlastbare fastvareoppdateringer til pumpen.
Slangekassetter (inkludert) aksepterer 3-stopp-slanger og kneppes enkelt inn/ut for raske slangebytter. Aksepterer slanger fra 0,13 til 3,17 mm innvendig diameter for et bredt flytspekter.
Masterflex® Ismatec® Microflex pumpesystemer med variabel hastighet, Avantor®
Masterflex® Ismatec® Microflex pumpesystemer med variabel hastighet, Avantor®
- Polyfenylensulfid (PPS), acetal og copolyester pumpehode med fire ruller i rustfritt stål (SS)
- Pumper godtar slanger av ulike lengder for ren, uavbrutt strøm uten beslag.
- Separat enkeltvendings hastighetskontroll og CW/off/CCW-bryter med grønn LED strømindikator — oppretthold hastigheten når du slår pumpen på/av eller i retning bakover.
- Reversibel permanentmagnet DC-motor; spylevæske før eller etter pumping; pumpe væske i begge retninger.
- Fjernkontroll-tilkoblinger bak på pumpen; start/stopp pumpen med en kontaktlukking.
Disse brukervennlige pumpene har reversibel pumping, mulighet for fjernkontroll og raskt slangebytte. Ideelle for konsekvent væskelevering i analyseenheter og andre lavstrøms laboratoriepumpeapplikasjoner. Det hurtiglastende Microflex pumpehodet har gjennomsnittlig fast okklusjon for slanger; ingen okklusjonsjusteringer kreves.
Tilpassede tjenester og verktøy
Tilpassede tekniske løsninger
Partnerskap for tilpassede tekniske pumper – gjøre ideer til virkelighet i over 50 år.
Finn ut mer
Tilpasset kutting av slanger
Vi har fleksibilitet til å imøtekomme dine behov og spare deg tid og penger. Velg slangetype, lengde og mengde.
Finn ut mer
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du sanntids overvåkning av alle pumpeparametere.
Finn ut mer
Trenger du mer informasjon eller hjelp til å velge det perfekte produktet for applikasjonen?
Våre eksperter er klare til å hjelpe.