Masterflex® L/S®-serien av slangepumper
Allsidighet og presisjon
Nøyaktige og pålitelige pumper med brukervennlig tilkoblingsevne og kontroll.
Strømningsområde: 0,00005 til 3400 ml/min
Masterflex L/S-serien av slangepumper inkluderer faste og variable hastigheter, forsyner høy nøyaktighets drivenheter for nøyaktig strømningskontroll og dispensering. Ideelle for laboratorier, prosess- og feltbruk.
Masterflex® L/S-serie pumper funksjoner og fordeler
Våre pumper i L/S-serien er populære for sine høye nøyaktighet og repeterbare ytelse, pluss avanserte funksjoner som forventes i biofarmasøytiske og andre kritiske applikasjoner i dag, inkludert: høy nøyaktighet, presisjonsflyt og dispensering.
Funksjonene og fordelene til våre produkter inkluderer:
- Høy volumetrisk effektivitet
- Væske berører bare slangen
- Evne til å operere tørt med medført luft
- Flerkanal-modeller for lavt pulseringskrav
- Intuitivt kontrolltastatur
- Universal spenning
- Hurtigstart-veiledning for raskere oppsett
- Slangebytte tar 30 sekunder
- Sprutsikkert frontpanel
- Reversibel pumperetningsstrøm
- Presisjonsflytkontroll
Våre pumper er enkle å bruke, enkle å vedlikeholde og ergonomiskutformet for ideell laboratorieimplementering.
Finn over 20 pumpeslangeformler blant kompatible størrelser i 10 L/S-serier. Presisjon utviklet for Masterflex® slangepumper, gir høyeste nøyaktighet og lengst levetid.
Masterflex L/S-serien av pumpekomponenter
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program, IP66 stainless steel housing
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
A highly accurate IP66, stainless steel benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
High precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint
Tilpassede tjenester og verktøy
Tilpassede tekniske løsninger
Partnerskap for tilpassede tekniske pumper – gjøre ideer til virkelighet i over 50 år.
Finn ut mer
Tilpasset kutting av slanger
Vi har fleksibilitet til å imøtekomme dine behov og spare deg tid og penger. Velg slangetype, lengde og mengde.
Finn ut mer
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du sanntids overvåkning av alle pumpeparametere.
Finn ut mer
Trenger du mer informasjon eller hjelp til å velge det perfekte produktet for applikasjonen?
Våre eksperter er klare til å hjelpe.