Masterflex® L/S® MasterSense™ fylling/avslutning pumpesystem med Masterflex® Ultrapharm™ pumpehode
Nøyaktighet er kritisk når hver dråpe teller
Masterflex® L/S® MasterSense™ fylling/avslutning pumpesystem med Masterflex® UltraPharm™ pumpehode
Handle nåFunksjoner som gjør prosessen enkel
Perfekt for sanitære miljøer –
Drivenhetshus i 316 polert rustfritt stål, IP66- og NEMA 4X-klassifisert for nedvasking
Lettlest og brukervennlig berøringsskjerm – også når du har på deg hansker. Opprett, lagre og hent frem pumpeprogrammer via intuitive menyer.
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive aktivert, og analog fjern I/O betyr tilkoblingsevne og kontrollalternativer som passer til dine behov.
FINN UT MER
250 o/min maks hastighet; doseringsvolum fra <0,5 ml til >500 ml
SE SPESIFIKASJONER
Hviskende stille drift reduserer ekstra støy på gulvet eller på laboratoriet
Pumpehode i 316 rustfritt stål er autoklaverbart, testet i 10 sykluser uten noe tap av ytelse med hensyn til flyt eller nøyaktighet
Forskyvningsrullere og planetgir sikrer doseringsnøyaktighet 0,5 %), lav pulsering og lang slangelevetid
Lett på slange – reduserer slakk på slangen for lengre slangelevetid og redusert risiko for tidlig svikt.
Masterflex Double-Y-slangesett sikrer riktig retensjon, repeterbarhet og nøyaktighet
HANDLE DOUBLE Y-SLANGER
Kontinuerlig modus
Tidsmodus
Volummodus
Fjern modus
Slangekalibrering
Brukertilgang
Fordeler med et pumpehode med planetarisk drivsystem
Med det planetariske drivsystemet drives hver ruller direkte av solhjulet. Denne mekanismen forhindrer aksial skyv-trekk-friksjon på slangen – noe som medfører lengre slangelevetid, lavere pulsering og høy repeterbarhet.
Dette pumpehodet produserer forsiktig, lav puls og høyst nøyaktig dosering og strømning for å sikre optimal integritet og enhetlighet. Designet med forskyvningsrullere – pumpehodet gir lineær strømning gjennom strømningsområdet. Mens én ruller trekker væske gjennom ett ben av Double-Y-slangesettet, skyver den andre rulleren væske gjennom det andre benet. Og doble kanaler gjør det mulig med lavere o/min for å oppnå "enkelt-kanals" strømningshastigheter. Lavere o/min betyr redusert skjærekraft for å opprettholde væskens og molekylenes integritet.
Oppsett er lett som en lek
Intuitivt berøringsskjerm-grensesnitt, selv ved bruk av hansker
- Enkelt å sette opp og programmere
- 5" kapasitiv TFT/RGB berøringsskjerm med en klar, bred visningsvinkel
- Juster parametere med én enkelt berøring – selv med hansker på
- Driftsmoduser inkluderer kontinuerlig kjøring, volumdispensering og tiddispensering
- Batchkontroll og intervall/av-tid i volum- og tidsmodus
- Antidrypp- og hastighetsramping tilgjengelig i volummodus – sikrer nøyaktighet og minimaliserer prøvetap
- Lagre og hent enkelt på opptil 50 vanlig brukte protokoller, hver med et unikt navn
- Bli varslet når du treffer riktig punkt – grafisk indikator gjør at du får vite når den lastede slangen er optimalt kalibrert
Avanserte tilkoblings- og kontrollalternativer
Overvåk fra hvor som helst
MasterflexLive
- MasterflexLive er vår sikre, skyaktiverte plattform for sanntids fjernovervåkning av alle Masterflex-pumpeparametere
- Overvåk kritiske prosesser som kjører 24/7 uten behov for personale på stedet
- Push-varslinger gjør deg oppmerksom på endringer i driftsbetingelser og feilmeldinger
Fleksibel tilkoblingsevne
- Ditt valg av tilkoblingsalternativer – EtherNet/IP, Profibus eller MasterflexLive®
- Trenivås tilgang til pumpefunksjonaliteten – bruk dette alternativet for å beskytte prosessen ved å kontrollere hvem som kan betjene pumpen og ved hvilket nivå
- Over-the-air fastvareoppdateringer – gjør at du automatisk kan ha full fordel av funksjonsforbedringer
- Internett-tilkobling via Wi-Fi- eller standard Ethernet (RJ45)-kontakt på baksiden av drivenheten
Den perfekte pumpen for bruksområder med høypresisjons fylling/avslutning
Ikke-kontaminerende, lav skjæring og ikke-invasiv – gjør denne pumpen perfekt til biofarma og helsepleie.
Trenivås tilgang og evne til å lagre og hente frem programmer gjør fluidikk-prosessen sikker og nøyaktig.
Vårt utvalg av slangeformuleringer sikrer væskekompatibilitet og de lovbestemte godkjenningene du trenger.
Presisjonsprodusert pumpeslange gir deg nøyaktighet og pålitelighet for kritiske prosessapplikasjoner.
Fullstendige spesifikasjoner og produktdetaljer |
||||
![]() |
![]() |
|||
Artikkelnr. # | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Strømningsområde | 0,007 til 635 ml/min | 0,193 til 998 ml/min | ||
Masterflex Ultrapharm pumpehode | for presisjonsslange med sensor med åpent hode, hus/rotor i rustfritt stål | for High-Performance presisjonsslange med sensor med åpent hode, hus/rotor i rustfritt stål | ||
Godtatte slangestørrelser | Double-Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Double-Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Pumpespesifikasjoner |
||||
Byrågodkjenninger | UL, cUL, CE | |||
Hastighetskontroll-nøyaktighet (oppløsning) | ±0,1 % (0,1 o/min ved 250 o/min) | |||
Garanti | 2 år | |||
MasterflexLive | Sanntids fjernovervåkning av alle pumpeparametere. Push-varslinger gjør deg oppmerksom på driftsbetingelser og feilmeldinger, slik at du kan overvåke kritiske pumpeprosesser 24/7 – uten at du trenger å være til stede lokalt. | |||
EtherNet/IP eller Profibus |
Grensesnitt direkte med enten Ethernet/IP eller Profibus-basert prosesskontrollnettverk (ved bruk av PLC, SCADA eller lignende); aktiverer kontroll av alle pumpeparametere via nettverksgrensesnitt. | |||
Antall rullere | 8 | |||
Reversibel | Ja | |||
Display | 5" kapasitiv TFT/RGB berøringsskjerm med plankobling (bred visningsvinkel); 800 x 480 piksel | |||
Digital dispensering | Ja | |||
Ekstern kontroll – inngang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; start/stopp, retning (med/mot klokka), prime via kontaktlukning | |||
Ekstern kontroll – utmating | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; tach-utmating (åpen samler), motor i drift, åpent hode, lokal/fjern, generell alarm | |||
Motor | Børsteløs DC med koder; kontinuerlig drift; reversibel; 1/10 HK (75 W) | |||
Åpen-hodesensor | Ja, skjøtekabel inkludert | |||
Husmateriale | 316 rustfritt stål | |||
Kapslingsgrad | IP66 / NEMA 4X | |||
Mål (L x B x H) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Forsendelsesvekt | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Strøm | 90 til 260 VAC, 50/60 Hz |