Masterflex® I/P®-serien av slangepumper
Løsninger for prosesspumping
Kraftige pumper som er konstruert for å vare i utfordrende prosess- og produksjonsmiljøer.
Strømningsområde: 0,0006 til 26 LPM
Masterflex I/P-serien av slangepumper har kraftige motorer og bedre beskyttelse mot industrielle farer. Ideell for prosessapplikasjoner.
Masterflex I/P-serien av pumpekomponenter
Masterflex I/P-serie pumpefunksjoner og -fordeler
Når du trenger nominelle strømningshastigheter på opptil 26 LPM og trykk opp til ca. 2,7 bar, er pumpene våre i I/P-serien det ideelle valget. Våre pumper er:
- Pålitelige og krever lite vedlikehold, og forårsaker dermed mindre avbrudd i prosessen din
- Designet for skalerbarhet - R&D til prosess
- Minimer risikoen med et lukket system, væsken berører kun slangene
- Håndterer overføring av trykksensitive og viskøse væsker
- Perfekt for filtrering, medieforsyninger, posefylling, kjemiske prøvetakingsapplikasjoner og mer.
- Kompakt
Alle Masterflex I/P pumpehoder er designet for å fungere best med I/P presisjonspumpeslange eller I/P høytytende presisjonspumpeslange, og sikrer sporbarhet fra parti til parti og tillit til pumpeytelse.
Masterflex MasterSense I/P-pumpen har et intuitivt berøringsskjerm-grensesnitt, som inkluderer:
- Masterflex MasterSense I/P-pumpen har et intuitivt berøringsskjerm-grensesnitt, som inkluderer:
- Lagre ofte brukte dispenseringsprogrammer
- Batchkontroll
- Nøyaktighet for volumdispensering
- Nettverkstilkobling via standard EtherNet/IP, Profibus, analog eller MasterflexLive
Tilpassede tjenester og verktøy
Tilpassede tekniske løsninger
Partnerskap for tilpassede tekniske pumper – gjøre ideer til virkelighet i over 50 år.
Finn ut mer
Tilpasset kutting av slanger
Vi har fleksibilitet til å imøtekomme dine behov og spare deg tid og penger. Velg slangetype, lengde og mengde.
Finn ut mer
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du sanntids overvåkning av alle pumpeparametere.
Finn ut mer
Trenger du mer informasjon eller hjelp til å velge det perfekte produktet for applikasjonen?
Våre eksperter er klare til å hjelpe.