Masterflex® L/S® MasterSense™ BioPharma prosessdrivenhet
Take your process to the next level
Perfect for sanitary environments—
316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity-
even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Kontinuerlig modus
Tidsmodus
Volummodus
Fjern modus
Slangekalibrering
Brukertilgang
Oppsett er lett som en lek
Intuitivt berøringsskjerm-grensesnitt, selv ved bruk av hansker
- Enkelt å sette opp og programmere
- 5" kapasitiv TFT/RGB berøringsskjerm med en klar, bred visningsvinkel
- Juster parametere med én enkelt berøring – selv med hansker på
- Driftsmoduser inkluderer kontinuerlig kjøring, volumdispensering og tiddispensering
- Batchkontroll og intervall/av-tid i volum- og tidsmodus
- Antidrypp- og hastighetsramping tilgjengelig i volummodus – sikrer nøyaktighet og minimaliserer prøvetap
- Lagre og hent enkelt på opptil 50 vanlig brukte protokoller, hver med et unikt navn
- Bli varslet når du treffer riktig punkt – grafisk indikator gjør at du får vite når den lastede slangen er optimalt kalibrert
Avanserte tilkoblings- og kontrollalternativer
Overvåk fra hvor som helst
MasterflexLive
- MasterflexLive er vår sikre, skyaktiverte plattform for sanntids fjernovervåkning av alle Masterflex-pumpeparametere
- Overvåk kritiske prosesser som kjører 24/7 uten behov for personale på stedet
- Push-varslinger gjør deg oppmerksom på endringer i driftsbetingelser og feilmeldinger
Fleksibel tilkoblingsevne
- Ditt valg av tilkoblingsalternativer – MasterflexLive®EtherNet/IP eller Profibus
- Trenivås tilgang til pumpefunksjonaliteten – bruk dette alternativet for å beskytte prosessen ved å kontrollere hvem som kan betjene pumpen og ved hvilket nivå
- Over-the-air fastvareoppdateringer – gjør at du automatisk kan ha full fordel av funksjonsforbedringer
- Internett-tilkobling via Wi-Fi- eller standard Ethernet (RJ45)-kontakt på baksiden av drivenheten
Kompletter ditt pumpesystem
Velg blant 9 pumpehoder og 20+ slangeformuleringer for å opprette den perfekte pumpen for din prosess
Ikke-kontaminerende, lav skjæring og ikke-invasiv – gjør denne pumpen perfekt til biofarma og helsepleie.
Trenivås tilgang og evne til å lagre og hente frem programmer gjør fluidikk-prosessen sikker og nøyaktig.
Vårt utvalg av slangeformuleringer sikrer væskekompatibilitet og de lovbestemte godkjenningene du trenger.
Presisjonsproduserte pumpeslanger gir deg nøyaktighet og pålitelighet for kritiske prosessapplikasjoner.
Fullstendige spesifikasjoner og produktdetaljer |
||||
Typer av pumpehoder som er godkjent
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
600 O/MIN (opptil 2 pumpehoder godkjent) |
600 O/MIN Easy-Load fullstendig system |
600 O/MIN Easy-Load II fullstendig system |
||
Strømningsområde | 0,006 til 3400 ml/min | 0,08 til 480 ml/min | 0,28 til 1700 ml/min | |
Med EtherNet/IP og MasterflexLive | MLFX07576-10 | MLFX77976-00 | MLFX77976-02 | |
Med Profibus og MasterflexLive | MLFX07576-12 | MLFX77976-10 | MLFX77976-12 | |
Drivenhetsspesifikasjoner |
||||
Byrågodkjenninger | UL, cUL, CE | |||
Garanti | 2 år | |||
MasterflexLive | Sanntids fjernovervåkning av alle pumpeparametere. Push-varslinger gjør deg oppmerksom på driftsbetingelser og feilmeldinger, slik at du kan overvåke kritiske pumpeprosesser 24/7 – uten at du trenger å være til stede lokalt. | |||
EtherNet/IP eller Profibus |
Grensesnitt direkte med enten Ethernet/IP eller Profibus-basert prosesskontrollnettverk (ved bruk av PLC, SCADA eller lignende); aktiverer kontroll av alle pumpeparametere via nettverksgrensesnitt. | |||
Hastighetskontroll-nøyaktighet (oppløsning) | ±0,1 % (0,1 o/min ved 600 o/min) | |||
Reversibel | Ja | |||
Display | 5" kapasitiv TFT/RGB berøringsskjerm med plankobling (bred visningsvinkel); 800 x 480 piksel | |||
Digital dispensering | Ja | |||
Ekstern kontroll – inngang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; start/stopp, retning (med/mot klokka), prime via kontaktlukning | |||
Ekstern kontroll – utmating | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; Tach-utmating (åpen samler), motor i drift, åpent hode, lokal/fjern, generell alarm | |||
Motor | Børsteløs DC med koder; kontinuerlig drift; reversibel; 1/10 HK (75 W) | |||
Åpen-hodesensor | Ja, skjøtekabel inkludert | |||
Husmateriale | 316 rustfritt stål | |||
Kapslingsgrad | IP66 / NEMA 4X | |||
Mål (L x B x H) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Forsendelsesvekt | 28,75 lb (11,794 kg) | |||
Strøm | 90 til 260 VAC, 50/60 Hz |