Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma prosesspumpe
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Handle nåConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Intuitiv betjening
Enkel berøringsskjermgrensesnitt, selv ved bruk av hansker
- Enkelt å sette opp og programmere
- 5" kapasitiv TFT/RGB berøringsskjerm med en klar, bred visningsvinkel
- Juster parametere med én enkelt berøring – selv med hansker på
- Driftsmoduser inkluderer kontinuerlig kjøring, volumdispensering og tiddispensering
- Batchkontroll og intervall/av-tid i volum- og tidsmodus
- Lagre og hent enkelt på opptil 50 vanlig brukte protokoller, hver med et unikt navn
- Bli varslet når du treffer riktig punkt – grafisk indikator gjør at du får vite når den lastede slangen er optimalt kalibrert
- IP66-klassifisert for nedvasking
Opprett, lagre og hent frem 50 pumpeprogrammer via brukervennlige menyer
Kontinuerlig modus
Tidsmodus
Volummodus
Fjern modus
Slangekalibrering
Brukertilgang
Avanserte tilkoblings- og kontrollalternativer
Fjern, sikker og i samsvar
Fjernovervåkning
- MasterflexLive er vår sikre, skyaktiverte plattform for sanntids fjernovervåkning av alle Masterflex-pumpeparametere
- Overvåk og juster kritiske prosesser som kjører 24/7 uten behov for personale på stedet
- Push-varslinger gjør deg oppmerksom på endringer i driftsbetingelser og feilmeldinger
Fleksibel tilkoblingsevne
- Ditt valg av tilkoblingsalternativer – MasterflexLive, EtherNet/IP eller Profibus
- Trenivås tilgang til pumpefunksjonaliteten – bruk dette alternativet for å beskytte prosessen ved å kontrollere hvem som kan betjene pumpen og ved hvilket nivå
- Over-the-air fastvareoppdateringer – gjør at du automatisk kan ha full fordel av funksjonsforbedringer
- Internett-tilkobling via Wi-Fi- eller standard Ethernet (RJ45)-kontakt på baksiden av drivenheten
Den perfekte pumpen for bruksområder med høyt volum
IP66-klassifisert for sanitære nedvaskingsmiljøer, inkludert renrom, mat og meieriproduktbehandling.
Ikke-kontaminerende, lav skjæring og ikke-invasiv – gjør denne pumpen perfekt til biofarma og helsepleie.
Strømmer opptil 42 LPM for å sikre nøyaktige strømningshastigheter, noe som gjør denne pumpen ideell for produksjon i stor skala.
Trenivås tilgang og evne til å lagre og hente frem programmer gjør fluidikk-prosessen sikker og nøyaktig.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
Artikkelnr. MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hva er inkludert Rapid-Load® pumpehode, 3 ft (1 m) av Tygon® LFL B/T 91 slange 06430-91; og en 6-ft (1,8-m) linjeledning med IEC 320/CEE22-kontakt. Enheten sendes med landsspesifikk plugg/ledning-sett, spesifiser endelig mål ved bestilling. |
||||
Driftsspesifikasjoner |
||||
Strømningskapasitet | 0,65 til 42 LPM (0,17 til 11,1 GPM) | |||
opm | 11 til 321 | |||
Antall hoder som er godkjent | 1 | |||
Maksimalt dreiemoment | Start: 1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
Drift: 1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
Reversibel | Ja | |||
Ekstern kontroll – inngang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; start/stopp, retning (med/mot klokka), prime via kontaktlukning | |||
Ekstern kontroll – utmating | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; Tach-utmating (åpen samler), motor i drift, åpent hode, lokal/fjern, generell alarm | |||
Nettverk og kommunikasjon | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Elektriske spesifikasjoner |
||||
Spenning | 90 til 260, universal spenning automatisk valg | |||
Strøm | 5,0 A ved 115 V; 3,1 A ved 230 V | |||
Sikringsstyrke | 6 A / 250 V | |||
Motortype | Kontinuerlig drift, TENV, BLDC | |||
Motorstørrelse | 370 W (0,5 HK) | |||
Display | 5" kapasitiv TFT/RGB berøringsskjerm med plankobling (bred visningsvinkel); 800 x 480 piksel | |||
Motor/hastighet kontrolltype | PWM med mikroprosessor | |||
Hastighetsregulering (repeterbarhet) | ± 0,1 % | |||
Myk start / elektronisk bremse | Ja/Ja | |||
Fysiske spesifikasjoner |
||||
Husmateriale | Hus i 316 rustfritt stål, rustfritt stål-chassis, skive i rustfritt stål | |||
Pumpehodemateriale | Pulverbelagt karbonstål og støpt aluminium, rustfritt stål, polykarbonat, Nylatron® rullere | |||
IP-klassifisering | IP66 | |||
Byråopplistinger | UL, cUL, CE, DLS | |||
Driftstemperatur | 0 til 40°C (32 til 104°F) | |||
Lagringstemperatur | -25 til 65°C (-13 til 149°F) | |||
Støynivå | <75 dBA ved 1 m (39") | |||
Mål (L x B x H) | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8") | |||
Forsendelsesvekt | 54,5 kg (120 lb) |