Guide for valg av slanger for viskøse væsker
Slik bruker du denne grafen
Eksempel:
Du har en 800 centipoise væske som du ønsker å pumpe i 150 ml/min. Finn 150 ml/min på «strømningshastighet»-aksen på grafen over og finn 800 centipoise på «viskositet»-aksen. Følg de to punktene til der de møtes. Grafen viser at L/S® 35- og L/S® 36-slanger vil produsere ønsket strømningshastighet. Disse slangestørrelsene vil også fungere for alle lavere viskositeter og lavere strømningshastigheter.
Hensyn:
Alle viskositetstestdata ble innhentet med faste slangematerialer som Norprene®, PharMed®, Viton®og Tygon® fordi disse formlene yter best i applikasjoner med høy viskositet. Testene ble utført med væsker på 21 °C (0 °F) og 0 bar (0 psig) mottrykk. Grafen brukes best kun som en generell veiledning, og det er ikke en garanti for at du vil oppnå det viste resultatet.
- Masterflex pumpeslanger
- OEM pumpeløsninger
Sist oppdatert:08/01/2020