Sammenlignings- og valgveiledning for Masterflex digitale drivenheter
Masterflex har alternativene med digitale drivenheter for din forskning eller prosess. Enten du trenger en standard drivenhet, en drivenhet med sikkerheten til en åpen hodesensor, en PC-kompatibel drivenhet, en nettverks-/PC-drivenhet med Bluetooth® og Ethernet eller Profibus, eller du ønsker fjernovervåking via skyen, har vi en digital pumpe for dine behov.
Masterflex standard digitale drivenheter har en vedlikeholdsfri motor med høy nøyaktighet og et grafisk grensesnitt som gjør oppsett og drift enklere enn noensinne. Velg en standard Masterflex drivenhet med en åpen hodesensor (OSH) for ekstra sikkerhet og vit med sikkerhet at pumpen din vil slå seg av automatisk når pumpehodet er åpent. Når du trenger en PC-kompatibel drivenhet, finner du mange alternative Masterflex drivenheter som oppfyller dine behov. Hvis du velger en drivenhet utstyrt med MasterflexLive®, kan du få sanntidsovervåkning av pumpene dine. Overvåk alle parametre, inkludert hastighet, strømningshastighet, doseringsvolum og mye mer. Push-varsler varsler deg om driftsforhold og feilmeldinger, lar deg overvåke kritiske pumpeprosesser døgnet rundt - uten noe behov for å være på stedet.
Bruk sammenligningstabellen under for å velge riktig Masterflex® digitale drivenheter for din applikasjon:
Standard Digital Digital Modular; Digital Process | Standard Digital OHS; Digital Process OHS | PC-kompatibel | Nettverk/Bluetooth med EtherNet/IP | Nettverk/Bluetooth med Profibus | MasterflexLive® | |
kommunikasjon - I/O | ||||||
analogt I/O-signal | • | • | • | • | • | • |
Åpen hodesensor / lekkasje | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet - Telnet | • | • | • | |||
Sky (MasterflexLive) | • | |||||
analogt I/O-signal | Inngang: hastighetskontroll via 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V (skalerbar); Start/Stopp, CW/CCW og Prime via kontaktlukking; Utgang: 0 til 20 mA, 0 til 10 V; TTL Pulse (Tach); Drivenhet løpende kontakt; Intern/ekstern modusindikator | |||||
Åpen hodesensor / lekkasje | Kontakten foran på drivenheten aksepterer direkte tilkobling av åpen hodesensor (OHS) / lekkasjedetektorsensor | |||||
RS-232 | PC-kontroll av alle pumpeparametere via serielle kommandoer ved hjelp av 9-pinnet seriell kontakt | |||||
USB | PC-kontroll av alle pumpeparametere via serielle kommandoer ved hjelp av USB-kontakt | |||||
BluetoothLE | Kontroller alle pumpefunksjoner, lagre og hent frem igjen doseringsprogrammer, overvåk pumpestatus via tilpasset iOS-basert kontroll-app, krever mobil eller nettbrett innen rekkevidde av BluetoothLE-signalet (ca. opp til 25 m). | |||||
EtherNet/IP eller Profibus |
Samordne direkte med enten Ethernet/IP- eller Profibus-basert(e) kontrollnettverk (ved hjelp av PLS, SCADA eller lignende); muliggjør kontroll av alle pumpeparametere via nettverksgrensesnitt. | |||||
Ethernet - Telnet | Toveis internt nettverk / PC-kontroll av alle pumpeparametere via ASCII-kommandoer ved hjelp av RJ-45 Ethernet-kontakt | |||||
Sky (MasterflexLive) | Overvåk pumpestatusen via tilpasset skybasert app. Motta også push-varsler om pumpestatusen via e-post eller SMS. Krever at drivenheten er koblet til internett via standard RJ-45-jack (alle) eller wifi (kun 78018-xx-serien). | |||||
Standard Digital Digital Modular; Digital Process | Standard Digital OHS; Digital Process OHS | PC-kompatibel | Nettverk/Bluetooth med EtherNet/IP | Nettverk/Bluetooth med Profibus | MasterflexLive® | |
Aktuelle SKU-er | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |
Sist oppdatert:01/07/2022