Siloksanmangel – Alternative slangeløsninger
Som du kanskje er klar over, er det aktuelt en global mangel på siloksan, noe som betyr begrenset forsyning og en global økning i silikonprisene.
Den siste informasjonen henviser til et mulig flerårig eller langsiktig problem som påvirker den globale forsyningen av silikonråmaterialer. Dessverre ser vi nå en påvirkning på vår evne til å forsyne deg med silikonslanger innen rimelig tid og til våre aktuelle priser.
Masterflex tilbyr et stort utvalg av slangeløsninger for å imøtekomme dine behov. Alle formuleringene som er opplistet nedenfor, er biokompatible USP klasse VI og FDA 21 CFR 177.2600-sertifiserte og har tilgjengelige valideringsdokumenter. Hvis du er usikker på dine neste trinn eller hvis du trenger hjelp, ta kontakt med våre applikasjonsspesialister.
Våre beste slanger for applikasjoner med høy renhet
Masterflex Puri-Flex pumpeslanger:
- Slår silikon i viktige ytelsestester
- Alltid på lager
- Kan varmeforsegles og sveises
- Lavt ekstraherbare eller utlutbare stoffer
- Lav avskalling (partikkelfrigivelse) til produkter
- Lav proteinbinding
For cellehøstings- og mediebehandlingssystemer samt for bioreaktorprosesslinjer.
PURI-FLEX™
Førsteklasses gjennomskinnelig Masterflex-slanger som tilbyr mye lavere avskalling og lengre pumpelevetid enn silikon.
Andre gode alternativer til silikonslanger:
For klargjøring av buffer og medier, enheter til engangsbruk og aseptisk forsegling/sveising.
Pharmed™
En populær valgmulighet for ugjennomsiktige slanger innen bioprosesser. Pharmed™ er ikke-toksisk, ikke-hemolytisk og kan varmeforsegles og sveises.
Kjøp Pharmed-slanger
For produksjon av vaksiner og produksjonsfiltrering og fermentering.
PHARMAPURE®
Denne ugjennomsiktige formuleringen med ultralav avskalling, den reneste vi tilbyr, er det optimale valget for aseptiske prosesser og bioprosesser.
Kjøp PHARMAPURE-slanger
For produksjon/behandling av spesialkjemikalier og diagnostisk testing.
CHEM-DURANCE® BIO
Når du trenger kjemikalie- og bio-kompatibilitet med ekstra lav avskalling, finnes det ikke noe bedre valg. Opake slanger.
Kjøp CHEM-DURANCE BIO-slanger
Ansvarsfraskrivelse: Disse Masterflex slangeformuleringene er biokompatible, FDA 21 CFR- og USP klasse VI-sertifisert og har tilgjengelige valideringsdokumenter på forespørsel. Merk at disse formuleringene kun er foreslåtte erstatninger; utfør alltid en slangetest før bruk i ditt anlegg.