Pumpe viskøse væsker
Viskøse væsker strømmer mye saktere enn vannlignende væsker av flere årsaker, inkludert:
  1. Væsken er mer strømningsresistent enn vann.
  2. Det er større friksjonskrefter mellom slangeveggen og en viskøs væske enn vann.
Peristaltiske (slange-)pumper er ideelle for å pumpe viskøse væsker. Følg disse trinnene for å maksimere effektiviteten til et peristaltisk pumpesystem.
  1. Reduser hastigheten til pumpen, væsken vil kun gå inn i pumpehodet opp til en bestemt hastighet. Når denne hastigheten er oppnådd, vil ikke økt motorhastighet øke strømningshastigheten. Den maksimale hastigheten som systemet vil pumpe effektivt ved reduseres ettersom viskositeten økser og slangestørrelsen reduseres.
  2. Velg en større slangestørrelse enn det som kreves for å pumpe vann. Velg omtrentlige strømningshastigheter for ulike væskeviskositeter ved 100 o/min for ulike størrelser Masterflex® L/S pumpeslanger. Finn viskositeten til væsken som du skal pumpe, gå over grafen horisontalt til strømningshastigheten du ønsker og velg neste slangestørrelse opp. Ved å bruke en større slangestørrelse kan du kjøre pumpen effektivt ved høyere kjørehastigheter.
  3. Velg en fast slange med en tykk vegg, som Norprene®, Viton® eller Tygon®. Ytelsen blir bedre fordi slangen går tilbake til sin originale form raskere etter at den blir okkludert i pumpehodet. Det gjør at væsken trekkes inn i slangen med større kraft.
  4. Velg en slange med et glatt hull. Det øker friksjonskreftene. Tygon eller silikon er gode valg.
  5. Trykksett innløpet til pumpen litt [mindre enn 1–1,4 bar (15–20 psi)]. Det vil holde innløpsslangen full og gir mer effektiv pumping.
  6. Reduser viskositeten til væsken. Varm opp væsken om mulig, viskositeten reduseres vanligvis med temperatur.
Valg av riktig størrelse og type slange for pumping av viskøse væsker er en unøyaktig vitenskap. Bruk tipsene over som en generell veiledning og husk at eksperimentering er den beste måten å finne riktig slange for din applikasjon.
Klikk for å se strømningskurvene ved ulike viskositeter for anbefalt L/S slangestørrelser for den viskositeten. Vi anbefaler ikke å bruke en mindre slangestørrelse enn det som er vist i grafene, men en større størrelse er akseptabelt. Husk at en økning i slangstørrelsen vil øke strømningshastigheten din, siden tapet grunnet friksjon reduseres med en større innvendig diameter. Ikke bare vil væsken strømme lettere, men det kan brukes høyere kjørehastighet uten å tape effektivitet.
Dataene i dette applikasjonstipset er satt sammen ved å bruke Norprene-slanger, egnet Easy-Load® pumpehode og viskositetsstandarder ved 25 °C. Inngang og utløp var 0,75 m (2,5 horisontale fot) fra pumpen (ikke sugeløft eller utløpshode).