Væskepumper - karakteristikker for viskositetshåndtering
Pumping av viskøse væsker kan by på noen vanskelige problemer. Når du velger en pumpe, må væskens viskositet alltid tas med i beregningen. Effektene av viskositeten kan forstås bedre ved å se på adferden til viskøse væsker når de utsettes for kraft.
Newtonske væsker -Viskositeten forblir konstant, uansett endringer i skjærhastighet eller agitasjon. Når pumpehastigheten øker, øker flyten proporsjonalt. Væsker som viser newtonsk adferd, inkluderer vann, mineraloljer, sirup, hydrokarboner og harpiks.
Pseudoplastiske væsker -Viskositeten reduseres når skjærhastigheten øker, men den opprinnelige viskositeten kan være stor nok til å forhindre at flyten starter i et typisk pumpesystem. Typiske pseudoplastiske væsker er gels, lateksmaling og kremer.
Dilaterende væsker -Viskositeten øker når skjærhastigheten øker. Pumpene kan bli forurenset og stoppe etter at de først har pumpet dilaterende væsker. Noen væsker som viser dilaterende adferd, er slam, leire og godterisammensetninger.
Tiksotropiske væsker -Som en pseudoplastisk væske, øker viskositeten når skjærhastigheten eller agitasjonen øker. Når agitasjonen er stoppet eller redusert, oppstår det hysterese og viskositeten vil øke. Ofte vil ikke viskositeten gå tilbake til den opprinnelige verdien. Noen eksempler på tiksotropiske væsker er såper, tjærer, vegetabilske oljer, matfett, lim, blekk, peanøttsmør og noen slamtyper.
Viskositeter for typiske væsker
Typisk væske | Centipoise (cp) |
Centistokes (cSt) |
Saybolt Second Universal (SSU) |
Vann | 1 | 1 | 31 |
Melk | 3 | 4 | 40 |
Nr. 4 drivstoffolje | 12,6 | 15,7 | 80 |
Krem | 20 | 20,6 | 100 |
Vegetabilsk olje | 40 | 43,2 | 200 |
SAE 10 olje | 88 | 110 | 500 |
Tomatjuice | 180 | 220 | 1 000 |
SAE 30 olje | 352 | 440 | 2 000 |
Glycerol | 800 | 1 100 | 5 000 |
Honning | 1 500 | 2 200 | 10 000 |
Lim | 3 000 | 4 500 | 20 000 |
Majones | 5 000 | 6 250 | 28 000 |
Melasse B | 8 640 | 10 800 | 50 000 |
Rømme | 15 000 | 19 000 | 86 000 |
Viskøse væskers adferd
Pumpe viskøse væsker med:
Peristaltiske pumper
Designet til peristaltiske pumper gjør dem egnet for slipende og/eller viskøse væsker som suspensjoner, kremer, slam, smøremidler, maling, flytende avfall med mer. Følg disse trinnene for å maksimere pumpeeffektiviteten for viskøse væsker:
- Reduser hastigheten til pumpen. Økning av hastigheten forbi et visst punkt vil ha en reduserende effekt på strømningshastighet. Den maksimale effektive hastigheten til pumpen reduseres når viskositeten øker og slangestørrelsen reduseres.
- Velg en større slangestørrelse enn det som kreves for å pumpe vann.
- Velg en fast slange som Chem-Durance® Bio, Norprene®, PharmaPure®, PharMed® BPT, Tygon® E-LFL, GORE® STA-PURE® Series PCS eller GORE® STA-PURE® Series PFL. Ytelsen blir bedre fordi den faste slangen går tilbake til sin originale form raskere etter at pumpehodet blir okkludert, noe som skaper vakuumet som trengs for å pumpe den viskøse væsken. For L/S®- og I/P®-størrelser må det velges høytytende presisjonsslanger - slangestørrelsen med tykkere vegg går også raskere tilbake til sin originale form enn presisjonsslange. Den raskere returen gjør at væsken trekkes inn i slangen med større kraft.
- Velg en slange med et glatt hull. Et glatt hull minimerer friksjonskreftene. BioPharm, BioPharm Plus, Tygon® E-Lab, Tygon® E-LFL, Puri-Flex® eller silikonsammensetninger er gode valg.
- Reduser viskositeten til væsken. Varm opp væsken om mulig, ved kilden eller i et nedsenkingsbad. Viskositeten reduseres vanligvis med temperatur, og hvis væsken ikke kompromitteres med oppvarming, vil den bli lettere å pumpe.
Girpumper
Girpumper er godt egnet for pumping av viskøse væsker hvis følgende regler følges:
- Pumpehastigheten (o/min) må reduseres hvis viskositeten er over 100 cp. Når det pumpes viskositeter over 100 cp, må du ringe våre applikasjonsspesialister for å avgjøre optimalt antall o/min og andre driftsparametre.
- Suge- og utløpslinjer må økes med minst en, men helst to rørdimensjoner over størrelsen på pumpeportene.
- Motorens antall hestekrefter må økes over kraften som kreves for å pumpe vann under samme trykk og flyt.
Sentrifugalpumper
Sentrifugalpumper er vanligvis ikke egnet for pumping av viskøse væsker. De er best egnet for pumping av væsker med viskositeter under 200 cp. Volumet og trykkegenskapene til pumpen reduseres med økende viskositet.