Bruke Masterflex® L/S® og I/P® prosesspumper i ISO klasse 5 (klasse 100) renromsapplikasjoner
Oversikt
Ettersom produksjonsprosesser i et virrvarr av bransjer står foran stadig strengere regulatoriske krav designet for å beskytte prosessene og sluttproduktene fra å bli forurenset av fremmede stoffer, tyr selskaper over hele verden til renromsteknologi for å lette produksjonen av produktene deres. I renrom er størrelsen og antallet luftbårne partikler strengt kontrollert. Det må iverksettes avbøtende tiltak for å sikre at personell og utstyr integrert i renromsmiljøet ikke øker partikkelbelastningen i rommet i vesentlig grad. For vellykkede renromsapplikasjoner er det avgjørende at utstyret som brukes inni renrommet er testet og klarert for bruk i slike miljøer. Masterflex L/S og Masterflex I/P prosesspumper gjennomgikk denne evalueringen og ble bevist å oppfylle eller overgå kravene til bruk i et renromsmiljø.
Oppsummering av testprosessen
Vi sendte nylig inn Masterflex L/S og Masterflex I/P prosesspumpene til et uavhengig testbyrå (Acorn Industries, Inc., under ledelse av Dr. Philip R. Austin) for å sertifisere pumpene for bruk i renromsforhold i ISO klasse 5 (klasse 100). For å oppnå sertifiseringen måtte hver pumpe gjennomgå en streng evalueringsprosess som innebærer flere testtrinn.
Primærfokus for testingen involverte evaluering av hver pumpe for materialtap. Etter at pumpene er grundig rengjort med ultraren spektrografisk gradert alkohol, ble tilfeldige steder på pumpenes eksterne overflater fuktet på nytt med spektrografisk gradert alkohol. Løsningsmiddelet ble fjernet fra hver overflater sammen med alle oppsamlede partikler ved hjelp av et membranfilter. Totalt ti sett med filtre ble samlet inn ved tolv intervaller i løpet av 100 timer, deretter ble de analysert for partikkelbelastning. I tillegg til membranprøvene, ble det brukt en kontinuerlig automatisk luftbåren partikkelteller på ulike steder i forhold til pumpehodet. I løpet av den 100 timers testperioden ble data fra partikkeltelleren evaluert og tilbakestilt hver 10. time. Resultatene for begge pumpene viste ingen basismaterialemisjon fra noen av pumpeoverflatene.
Konklusjonen av undersøkelsen
Masterflex L/S og I/P prosesspumper sendt inn for evaluering ble sertifisert som «Godkjent for bruk» i klasse 100 renromsforhold iht. føderal standard 209E og i klasse 5 renromsforhold iht. ISO 14644-1. Hovedundersøker, Dr. Philip R. Austin, som forfattet standarden som brukes globalt for renromsmiljøer indikerte følgende:
  • For å realisere resultatene oppnådd i testlaboratoriet, er det viktig at pumpene vaskes grundig med ultraren spektrografisk gradert alkohol, som brukt i testprosessen, før bruk i renromsforhold.
  • Siden begge pumpesystemene som ble testet var peristaltiske pumpesystemer, er det viktig at ikke bare fastvaren ble vasket og forberedt som beskrevet over, slangene må også gjennom en rengjøringsprosess for å sørge for at de samsvarer med kravene til renromsmiljø. Den anbefalte slangerengjørinsprosessen er som følger:
    1. Legg slangen i bløt i to timer i et ikke-ionisk rensemiddel/overflatemiddel. Dette vil bryte ned overflatespenningen til partikler som kleber seg til slangens overflate.
    2. Skyll av rensemiddelet/overflatemiddelet grundig med 10 Mohm avionisert vann for å fjerne alle overskytende partikler far slangens overflate før bruk.
Hvis disse rengjørings- og tilberedningstrinnene følges, kan både Masterflex L/S og Masterflex I/P prosesspumper, hvis tilkoblet riktig tilberedt slange, brukes trygt i ISO klasse 5 (klasse 100) renromsforhold.
Ta kontakt med din lokale representant for mer informasjon om Masterflex L/S og I/P prosesspumper og for hjelp til å velge den beste slangen for en applikasjon.