Masterflex silikonslange
Silikonslangen vår kommer i to sammensetninger: peroksid- og platina-herdet. Begge sammensetningene deler mange karakteristikker, som FDA-samsvar og USP klasse Vi-godkjenning, temperaturklassifiseringer og kjemisk kompatibilitet. Det er imidlertid noen forskjeller mellom de to silikontypene.
Peroksid-herdet silikonslange
Fordeler:
- Større fysisk kompresjonsevne
- Økonomisk
- Lengre slangelevetid
Ulemper:
- Potensiell utgassing av perokside produkter
Platina-herdet silikonslange
Fordeler:
- Litt bedre klarhet
- Glatt overflate og lavere nivå av proteinbinding
- Foretrukket av farmasøytiske og bioteknologiske industrier
- Færre potensielle utvaskbare stoffer
Ulemper:
- Kortere slangelevetid
Disse to typene silikonslange er så forskjellige pga. prosessen som brukes under produksjon. Denne prosessen er kjent som vulkanisering. Følgende beskriver prosessen som disse typene slanger gjennomgår.
Vulkanisering av siloksan: Silikonherding
Silikonslange avledes fra siloksanpolymer polydimetylsiloksan. Denne polymer er en amorf flytbar substans som ikke har nyttige slangeegenskaper. Ved å tilsette en katalysator som får siloksanpolymer til å tverrbinde seg, og tilsette silikafyllstoff for styrke, dannes elastomersilikonet. Prosessene der siloksan omdannes til silikon kalles vulkanisering eller herding. Det er to kommersielt betydningsfulle herdeprosesser, peroksid-herding og platina-herding.
Platina-herdet slange
Denne herdeprosessen skjer ved romtemperatur, derfor er den også kjent som romtemperatur-vulkanisering (RTV). Et platinasalt tilsettes siloksanet når det ekstruderes. Når blandingen utsettes for luft, begynner tverrbindingen og silikon dannes. Biproduktet av denne reaksjonen er etanol, som er enkelt å fjerne. Silikonmaterialet dannet med platina-herding er vanligvis ikke så sterkt som det som dannes med peroksid-herding.
Peroksid-herdet slange
I denne herdeprosessen blandes siloksanpolymer med en organisk peroksid. Slangen ekstruderes og varmes deretter opp. Varmen setter i gang tverrbindingen slik at det dannes silikon. Katalytiske biprodukter (peroksider og ketoner) er flyktige og fordunster under herdeprosessen. Hvis den ikke herdes ordentlig, eller over lengre perioder, kan det oppstå utgassing av peroksider og ketoner. Hovedsymptomet på utgassing er utsvetting, eller et fint hvitt krystallinsk pulver som dannes på innsiden av slangen. Dette kan fjernes ved å varme opp slangen og deretter skylle den.
Selv om begge disse slangetypene er produsert i et rent miljø, er de ikke forhåndssterilisert. Det er brukerens ansvar. Under er et par metoder å vurdere dersom sterilisering er et krav for din prosedyre.
Sterilisering av silikonslange
- Høyhastighets instrumentautoklavering (blits): Plasser slangen på en klut som ikke loer eller steriliseringspapir i et rent, åpent brett i 10 minutter ved 132 grader C (270 grader F) ved 2 kg/sqcm (30 psi).
- Standard gravitasjonsautoklavering: Pakk slangen inn i en klut som ikke loer eller steriliseringspapir og plasser den i et rent, åpent brett i 30 minutter ved 121 grader C (250 grader F) ved 1 kg/sqcm (15 psi).
- Prevakuum autoklavering med høy temperatur: Pakk slangen inn i en klut som ikke loer eller steriliseringspapir og plasser den i et rent, åpent brett for normal syklus på 30-35 minutter ved 121 grader C (250 grader F).
- Gammastråling.