Øk sikkerheten på arbeidsplassen med sensorlåser for åpent hode på peristaltiske pumper
Når en peristaltisk pumpe er utstyrt med en sensorlås for åpent hode, eller en eksisterende pumpe er utstyrt med et frittstående system, vil drivenheten automatisk slås av når noen åpner pumpehodet av en eller annen grunn. Denne teknologien gir ekstra beskyttelse for teknikere og operatører når de vedlikeholder eller skifter ut slanger under forebyggende vedlikehold..
En peristaltisk pumpe brukes til å løse vanskelige væskehåndteringsproblemer og er spesielt nyttig når du håndterer sterile, skjærfølsomme eller høyrene væsker. Utformingen eksponerer i seg selv væsken for bare én komponent, slangen, som kan velges spesifikt for væsken som pumpes eller for regulatoriske krav. Eksponering for bare én komponent sikrer kompatibilitet for væskebanen når riktig slangemateriale er valgt. Dette forhindrer forurensning og tidlig svikt i slangen. Den peristaltiske pumpen kan pumpe kontinuerlig eller dispensere i definerte mengder. Det peristaltiske pumpesystemet er en positiv fortrengningspumpe og inkluderer tre komponenter: drivenheten, pumpehodet og slangen.
Hvordan fungerer peristaltiske pumper?
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
Et pumpehode består av kun to deler: rotoren og huset. Slangen plasseres i slangebunnen mellom rotoren og huset, der den okkluderes (klemmes).
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
Rullene på rotoren beveger seg over slangene og presser væsken. Slangen bak rullene gjenopptar formen sin, skaper et vakuum og tekker væsken inn etter seg.
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
Den dannes en «pute» med væske mellom rullene. Dette er spesifikt til ID-en til slangen (innvendig diameter) og geometrien til rotoren. Strømningshastigheten avgjøres ved å multiplisere hastigheten med størrelsen på puten. Denne puten forblir forholdsvis konstant unntatt med svært viskøse væsker.
Siden slangen er den eneste systemkomponenten som kommer i kontakt med væsken, er peristaltiske pumper enkle å rengjøre, har utmerkede sugeegenskaper og er godt egnet for mange ulike applikasjoner, fra kjemikaliemating til medisinske enheter og farmasøytisk produksjon. Når slangen skal skiftes ut for forebyggende vedlikehold eller en ny engangsapplikasjon, må imidlertid operatøren åpne pumpehodet. Denne handlingen eksponerer rullene.
Inntil nylig var de fleste peristaltiske pumper avhengige av at operatøren skulle stenge ned eller slå av pumpemotoren før vedlikehold. Dette anses som SOP (standard operating procedure - standard driftsprosedyre) ved arbeid med elektromekaniske enheter. Når strømmen kuttes eller enheten slås av, bidrar det til å forhindre utilsiktet bruk av enheten.
Peristaltiske pumper trenger vedlikehold av slangene, og disse må skiftes ut med jevne mellomrom. På noen eldre pumper må pumpehodet fjernes for å skifte ut slangen. På nyere pumper med Easy-Load-egenskaper kan operatøren skifte ut slangen mens pumpehodet fremdeles er montert på drivenheten. Med denne fordelen ble potensialet for å bli utsatt for en roterende rotor tydelig. Det økende regulerings- og sikkerhetsfokuset i industrien førte til en mulighet for å forbedre ergonomien på arbeidsplassen og utvikle funksjonen med sensorlås for åpent hode.
Gir et ekstra lag med beskyttelse for arbeidere
Masterflex L/S Digital Pump with Open-Head Sensor
Integrerte sensorlåser for åpent hode gir ekstra beskyttelse for teknikere og operatører som har i oppgave å skifte ut slanger og utføre rutinemessig vedlikehold i travle produksjonsmiljøer. Denne nye funksjonen er spesielt fordelaktig for peristaltiske pumper som fungerer i et system der en PLS- eller SCADA-PC kan styre pumpene fra et eksternt sted. Uventet fjernaktivering av pumpen forhindres av sensorlåsen for åpent hode, på samme måte som prosedyrer for lockout/tagout. Sensorlåser for åpent hode kan også beskytte uerfarne eller sjeldne brukere av peristaltiske pumper mot skade under lasting eller utskifting av slanger. Denne sensorteknologien kobles sammen med hurtiglastende pumpehoder for å slå av drivenheten når pumpehodet åpnes, og eliminerer eksponeringen for bevegelige ruller koblet til drivakselen.
I tillegg er et frittstående sensorsystem et alternativ for eiere som har peristaltiske pumper uten integrert sensorlås for åpent hode, slik som Masterflex-pumpesystemer med L/S® Easy-Load® II pumpehode eller I/P® Easy-Load pumpehoder. Når en operatør åpner pumpehodet, med vilje eller ved et uhell, fjernes strømmen fra pumpedrivenheten som er koblet til en sperreboks. Strømmen til pumpedrivenheten blir ikke gjenopprettet før operatøren lukker pumpehodet.
Det frittstående systemet består av sperrekontrollboks og et nytt sperrepumpehode med sensorlås for åpent hode. Pumpehodet med sensorlås for åpent hode kobles enkelt til sperrekontrollboksen som inneholder et styrekort som inneholder egnede releer for å kutte linjespenningen når pumpehodet åpnes. Hvis pumpehodet åpnes under drift, vil sperrekontrollboksen umiddelbart slå av drivenheten. Strømmen til pumpedrivenheten blir ikke gjenopprettet før operatøren lukker det åpnede pumpehodet. En indikatorlampe på boksen gir en visuell status for tilstanden til det avfølte hodet.
Sperrekontrollboksen på det frittstående systemet mottar inngangssignaler fra opp til to stablede pumpehoder og vil respondere til hvilket som helst av hodene hvis de åpnes. Boksen leveres med en sensor-forkortende plugg for å tillate enkeltkanaldrift. Hvis det ønskes dobbeltkanal, fjernes denne pluggen og det andre hodet er tilkoblet. Dette frittstående systemet er også NEMA 4X / IP66 klassifisert for vasking, slik at det er ideelt egnet for behandling av næringsmidler og for andre industrier som har kritiske rengjøringsprotokoller.
Sensorlås for åpent hode og det frittstående systemet kan spille en viktig rolle i å beskytte teknikerne og operatørene som arbeider mer peristaltiske pumper. Teknologien vil forbedre sikkerheten på arbeidsplassen når flere selskaper fortsetter å legge den funksjonen til sine eksisterende peristaltiske pumper.