Pumping av brannfarlige væsker
Når det gjelder laboratoriesikkerhet kan pumping av brannfarlige væsker skape svært farlige forhold. Hvis sikker håndtering av materialer ikke overholdes av laboratoriearbeidere, studenter og forskere, kan det føre til både brann og eksplosjon. Eksempler på væsker som er brannfarlige inkluderer etyleter, aceton og benzen. Brennbare væsker inkluderer eddiksyre, maursyre og formalin.
Når brannfarlige og brennbare væsker strømmer, kan de danne en oppdemming av statisk elektrisitet. For å redusere de farlige nivåene, må disse fem generelle sikkerhetsreglene følges.
- Bruk alltid en metallisk pumpe med luftdrevet eller eksplosjonssikker (XPRF) motor.
- Sørg for at alle komponenter er av metall. Plast kan bygge opp statiske ladninger og kan ikke jordes.
- Jord operatøren og alle pumpekomponenter elektrisk, inkludert motor (selv om den er luftdrevet), innløps- og utløpsrør, slangeklemmer, oppbevaringstank og mottakstank.
- Unngå spruting av væsker - spruting genererer statisk elektrisitet som kan resultere i antennelse eller eksplosjon.
- Unngå isolerte ledere, som metalldyse på enden av en plastutløpsslange.
Noen eksplosjonssikre elektriske motorer har en manuell tilbakestilling av overbelastning som eliminerer faren for automatisk omstart.
Bruke personlig verneutstyr
Når brannfarlige væsker behandles, er det viktig å sørge for at det brukes personlig verneutstyr, inkludert øyebeskyttelse, håndbeskyttelse, kroppsbeskyttelse og lungebeskyttelse eller pustemaske. Det betyr vanligvis vernebriller, kjemikaliebestandige hansker, kjeledresser og kanskje en respirator. OSHA anbefaler både «øye- og ansiktsvern ved eksponering til flytende kjemikalier, syrer eller kaustiske væsker, kjemiske gasser eller damp». Dessuten må alle «hvis arbeid involverer eksponering for varme stoffer eller etsende eller giftige materialer ha verneutstyr for å dekke utsatte kroppsdeler, inkludert ben og føtter».