Cellesensitiv pumping med peristaltiske pumper
Ismatec Pro-280 pumpehode for pumping av levende celler
Pumpehodet Pro-280 koblet til enten en BVP Process eller MCP Process peristaltisk pumpe- motor er et egnet system for kontinuerlig pumping av levende celler samtidig som celleskade minimeres. Det er et unikt designet system egnet for bruk i bioteknologiapplikasjoner. Den har blitt testet i produksjonsreaktorer både i laboratorieskala og liten skala opp til 30 liter.
Hvordan fungerer den?
Pumpehodet Pro-280 har 2 konvekse ruller og slangebunnen er konkav. Før rullen lukker den klemte slangen helt, kan cellene unnslippe gjennom en åpning mot slangeveggen, slik at verken blir «knust» eller skadet.
Sammenligning av ulike peristaltiske pumpesystemer for bruk i animalske cellekulturer
Pumping av levende celler i en bioreaktor er en utfordring. Selv om peristaltiske pumper er egnet for drift av bioreaktorer, er kontinuerlig pumping (sirkulering) av levende, levedyktige celler en utfordring, siden vanlige peristaltiske pumpehoder skader cellene over tid grunnet mekanisk interaksjon. Ismatec samarbeidet med ZUW (Zurich University Winterthur i Sveits) for å vise at de peristaltisk pumpehodene designet for forsiktig pumping er egnet for pumping av levende celler.
Applikasjon: Pumping av animalske cellekulturer
En sammenligning mellom ulike peristaltiske pumpesystemer ble utført av Ms Fan Guo og Prof. Dr. U. Graf-Hausner fra Zurich Technical University Winterthur og Dr. Joanne Laukart fra Ismatec.
Metode: Kultivering av hybridomaceller i spinnerflasker
Cellene pumpes kontinuerlig gjennom en ekstern sløyfe i en konstant strømningshastighet (1/2 reaktorvolum / time = 250 ml/h) til en identifiserbar celledød kan observeres. Cellenes levedyktighet ble overvåket ved å analysere bypass-cellestrømmen. Målet var å holde cellenes levedyktighet høy med lav celleskade.
Resultat
Med P-280 pumpehodet ble celledød observert etter 56 timer. Andre pumpehoder viste celledød etter kun 27 timer. Vitaliteten til de levende cellene med pumpehodet P-280 forble 87 % etter 56 timer med kontinuerlig pumping.