Masterflex® Ismatec® slangekassetter: CA- og MS/CA-typer
Ismatec Click 'n' Go™-kassetter gjør det raskt og enkelt å bytte slange på peristaltiske pumper. Det er to typer slangekassetter tilgjengelig:
  • CA -kassetter for 2-Stop peristaltisk slange (CA-slange)
  • MS/CA -kassetter for 3-Stop peristaltisk slange* (MS/CA-slange)
    * nyere type slange kompatibel med MS/CA-kassetter er muligens kun tilgjengelig som 2-Stop-slange. Navnekonvensjonen endres fra «3-Stop»- til «MS/CA»-slange.
CA-kassetter
CA-Cassette for 2-stop tubing (CA Tubing)L CA-kassetter er egnet for bruk med IPC- og IPC-N-serien med peristaltiske pumper med lav flyt og høy nøyaktighet. CA-kassetter tar 2-Stop peristaltiske slanger med en 152 mm spalte mellom anslagene. Egnede slangestørrelser går fra 0,13 til 3,17 mm ID. CA-kassetter utstyrt med trykkspak lar deg stille inn et ulikt slangetrykk for hver kanal. Avhengig av applikasjonen, slangemateriale og diameter, kan det stilles inn et optimalt justert slangetrykk. For å opprettholde konstante strømningshastigheter, kan det være nødvendig å justere slangetrykket med jevne mellomrom. Bruk av kassetter med trykkspak øker vanligvis maksimalt oppnåelig differensialtrykk for en peristaltisk pumpe.
Når du bestiller CA-kassetter, følger det ikke med erstatningsadaptere for CA-kassetter, disse må bestilles separat.
2-stop tubing (CA Tubing)
CA-kassetter er egnet for:
  • 2-Stop (CA) peristaltiske slanger
  • spalte mellom slangeanslagene er 152 mm
  • Slange-ID-er fra 0,13 til 3,17 mm
Merk: adapterne 07618-65 er ikke inkludert med kassettene og må bestilles separat.
MS/CA-kassetter
MS/CA Cassette for 3-stop tubingDe små MS/CA-kassettene er egnet for bruk med Reglo-serien og noen pumpehoder (MS/CA-hoder) for BVP- og MCP-pumpefamilien. MS/CA-kassettene kan ta 3-Stop peristaltiske (MS/CA) slanger med en 72 mm spalte mellom anslagene. Nyere slanger som er egnet for disse kassettene er kun utstyrt med 2 anslag og kalles «MS/CA-slange». Egnede slangestørrelser går fra 0,13 til 3,17 mm ID. MS/CA-kassetter utstyrt med trykkspak lar deg stille inn et ulikt slangetrykk for hver kanal. Avhengig av applikasjonen, slangemateriale og diameter, kan det stilles inn et optimalt justert slangetrykk. For å opprettholde konstante strømningshastigheter, kan det være nødvendig å justere slangetrykket med jevne mellomrom. Bruk av kassetter med trykkspak øker vanligvis maksimalt oppnåelig differensialtrykk for en peristaltisk pumpe. Standard MS/CA-kassetter leveres uten trykkspaken. Konsekvent trykk påføres med en forhåndsinstallert fjær i rustfritt stål.
3-stop tubing (MS/CA Tubing)
MS/CA-kassetter er egnet for:
  • 3-Stop (MS/ CA) peristaltiske slanger
  • spalte mellom slangeanslagene er 72 mm
  • Slange-ID-er fra 0,13 til 3,17 mm