Tangentiell strømningsfiltrering
På områder som biokjemi, immunologi og mikrobiologi er separasjon og rensing av biologisk materiale avgjørende for å fremme innovasjon.
Derfor har laboratorieeksperter utviklet tangential flytfiltrering, som lykkes med:
  • Fjerning av celler fra cellekultur-buljonger
  • Diafiltrering
  • Fraksjonering
  • Konsentrasjon
Hva er tangential flytfiltrering?
Tangential flytfiltrering (TFF) er en virkningsfull og kostnadseffektiv metode for fjerning av urenheter fra prøver med stort volum. Det forutsetter bruk av et filter for å skille ut eller isolere forurensende partikler. I motsetning til dead-end-filtrering sirkulerer TFF væsken over i stedet for å bli tvunget gjennom filteret, og skaper en trykkforskjell som forhindrer at forurensninger blandes på nytt med de nylig rensede prøvene.
Prøver flyter parallelt til et filter og kan resirkuleres flere ganger gjennom et reservoar. Typer av TFF omfatter:
  • Mikrofiltrering
  • Nanofiltrering
  • Ultrafiltrering
Fordeler med tangential flytfiltrering
Det er mange fordeler med et tangentialt flytfiltreringssystem, inkludert:
  • Lett å bruke: pumpe, måler og slangeoppsett er enkelt (som på bildet nedenfor). Sammen med prøven i reservoaret er systemet driftsklart
  • Fungerer raskt: TFF fungerer kontinuerlig (i stedet for i batcher) og kan raskt skille ut og rense biomolekyler
  • Sparer tid: Laboratoriemedarbeidere kan konsentrere og diafiltrere prøver på samme filtreringssystem
  • Fleksibilitet: TFF-enheter kan håndtere prøver fra 10 ml til flere tusen liter
Når skal et tangentialt flytfiltreringssystem brukes
TFF er best egnet for storskala separasjons- og filtreringsprosesser som f.eks.:
  • Proteinisolering fra kultursupernatanter
  • Gjenvinning og rensing av antistoffer, plasmid-DNA eller rekombinante proteiner
  • Fjerning av endotoksiner fra buffere, vann og medieløsninger
  • Klargjørende gjæringsbuljonger
  • Høsting av celler
  • Forberedelse av kromatografiprøver
  • Fraksjonering av fortynnede proteinblandinger
  • Konsentrere og avsalte proteiner og peptider
  • TFF kan håndtere et stort overflateområde og filtrere større volumer uten blokkering
Masterflex Peristaltic Pump System for TFF
TFF i aksjon
TFF brukes i forskning på virus.
  • TFF-oppsett med et peristaltisk pumpesystem Masterflex ga resultater med en høyere konsentrasjon av virus fanget opp av det tangentiale flytfilteret sammenlignet med et system med mindre filtreringskontroll.
  • Case study: Undersøkelse av virusene som er inne i innvollene til ei ku. For å gjennomføre denne undersøkelsen, brukte forskeren et system med en Masterflex® L/S® Peristaltisk pumpe og pumpehode med silikonslanger, trykkmålere og beslag for å montere målere inline og koble til filteret. Han kjørte prøver fra et reservoar gjennom den peristaltiske pumpen og trykkmåleren og inn i det tangentiale flytfilteret. Han brukte to filtre i separate prosesser: et 0,2 µm filter for å fjerne bakterier og et <100 kD filter for å konsentrere virusene.
TFF har blitt brukt av vinprodusenter og ønologer - vindyrkere og vinforskere - til:
  • Produsere renere vin
  • Filtrere ut cellerester
  • Spare kostnader ved tapping med sluttfiltre
TFF har også funnet veien inn i næringsmiddel- og legemiddelindustrien, der kontinuerlig rensing fremskynder innovasjonsprosessen.
Anbefalt TFF-utstyr
Masterflex® anbefaler følgende TFF-utstyr:
  • Masterflex® perialistiske digitale prosessdrivenheter og pumpehoder — som oppfyller alle kravene og opprettholder prøveintegriteten. Velg dobbelkanal-pumpehoder slik at begge filtrene kan kjøres samtidig.
  • Masterflex® silikonslange
  • Tangentiale flytfiltre
  • Trykkmålere
  • Beslag for å montere målere og koble til filteret
Uansett hvilke filtreringsbehov du har, tilbyr Masterflex® de nyeste løsningene av beste kvalitet, alltid i skala.