Masterflex-pumper sørger for presis og sømløs væskefylling
Gregg E. Johnson, Sr. Global Product Manager, Masterflex Bioprocessing, USA.
Opprettholdelse av presis doseringsnøyaktighet med høy repeterbarhet byr på store utfordringer for væskefyllingsenheter – spesielt ved drift av sentrifugalpumper eller roterende lobepumper for produkter med lavere volum, som hetteglass, enkeltdoser og injiserbare stoffer. Presisjonsvæskefylling er avgjørende for produktets integritet, og høy repeterbarhet sikrer at produksjonsplaner kan settes nøyaktig opp og oppfylles. Det er imidlertid ofte vanskelig å pumpe ultrapresise strømningshastigheter med roterende lobepumper. Og som med sentrifugalpumper, er de ofte tidkrevende å rengjøre og sterilisere.
Løsning
Masterflex peristaltiske pumper er svært godt egnet for farmasøytiske væskefyllingsapplikasjoner - fra benkefyllingsenheter til automatiske systemer i stor skala. I motsetning til mange pumpedesigner, opprettholder Masterflex-pumper en presis og konstant strømningshastighet med utmerket repeterbarhet og gir volumetriske nøyaktigheter på ± 0,5 % av væskefyllingsvolumet eller mer. Kunder får også bedre hastighet og fleksibilitet fordi produktet kommer i kontakt med kun slangen og fyllenålen, som kan skiftes ut på under ett minutt.
Fordeler
Med justerbar 650:1 oppløsning, toveis flyt og selvsugende evner sørger en Masterflex-pumpe for en jevn og sømløs væskefyllingsoperasjon. Den lille størrelsen gjør den perfekt for renrom, og det valideringsvennlige peristaltiske designet tillater raske omstillinger via slanger av medisinsk kvalitet, enkelt oppsett, enkel CIP/SIP (rengjøring/sterilisering på plass) og null krysskontaminering. Positiv avstengning forhindrer overfylling, og sikrer en høy grad av prosess- og produktsikkerhet samtidig som produksjonstiden optimaliseres.
Nøyaktig væskedispensering - og mye mer
Nøyaktighet er avgjørende for fylleutstyr innenfor den farmasøytiske industrien, men de fleste applikasjoner krever også høy hastighet for linjeeffektivitet samt justerbar hastighet for generell linjefleksibilitet for å betjene forskjellige beholderstørrelser og produktkonsistenser. Pumpesystemet må ikke bare oppfylle disse kritiske driftsparametrene, det må også oppfylle aseptiske produksjonskrav, være CIP/SIP-kompatibelt, og kun kreve minimal utskifting av deler for å minimere nedetiden forbundet med produktbytte. Alle disse kravene blir oppfylt med Masterflex-pumper - samtidig som de gir mye mer.
Et fleksibelt og vedlikeholdsvennlig pumpesystem
Masterflex-pumper sørger for steril presisjonsfylling av væskevolumer med en nøyaktighet på ± 0,5 % eller mer, manuelt justerbare hastigheter på 1 til 650 o/min, og dispenseringsvolumer fra 10 mikroliter til 10 000 liter. Det peristaltiske designet gjør også Masterflex-pumpene ekstremt fleksible med produktviskositeter samt spesielt skånsomme mot skjærfølsomme produkter. En vedlikeholdsfri børsteløs motordrivenhet, vurdert for kontinuerlig drift, og pumpehodekonstruksjon med rulle- og kulelager produserer en robust og kraftig pumpe i en liten pakke, ideell for bruk i renrom med begrenset plass. Mange modeller inkluderer digitale drivenheter med kalibrering gjennom enkle og nøyaktige mikroprosessorkontroller – og LCD-skjermer i forseglede vaskeskap. Masterflex-pumper er det beste valget for fylling av farmasøytiske væsker, og sørger for en presis, repeterbar og steril prosess. De kan også fungere tørt uten skade.
Spesialisert væskehåndtering
Masterflex-pumper er enkle å desinfisere - en avgjørende faktor i farmasøytisk produksjon. Designet muliggjør raskt produktbytte og null potensial for krysskontaminering. Det eneste materialet som væsken berører, er innsiden av slangen. Siden ingen andre deler av pumpen noen gang kommer i kontakt med løsningen, er det kun slangen som må spyles eller skiftes ut. I motsetning til andre pumpedesign, som har fuktede deler med sprekker og fordypninger som ofte er vanskelige å rengjøre og sterilisere, trenger man aldri å ta fra hverandre en Masterflex-pumpe for å rengjøre den. Når prosessen er fullført, kan slangen enkelt steriliseres eller behandles som en engangsartikkel og helt enkelt skiftes ut for å eliminere kontamineringspotensialet og forenkle rengjøringsvalideringen. Masterflex-pumper kan bruke svært mange slangestørrelser. Høyteknologiske slangematerialer og nye, avanserte pumpehodedesigner gir presis, pålitelig og reproduserbar kontinuerlig væskeoverføring i lengre perioder. Presisjonsekstrudering forbedrer slangens levetid, flyt, nøyaktighet og trykkytelse. Flere slangesammensetninger og et stort utvalg av Masterflex Easy-Load® pumpehoder er tilgjengelige for å oppfylle nesten alle behov innen farmasøytisk produksjon. Enten applikasjonen er en liten batchfylling eller automatisert produksjon med høyt volum eller noe midt imellom, så er Masterflex peristaltiske pumper svaret
Masterflex pumper og slanger oppfyller disse godkjenningene
UL, cUL, CE, ISO 9001, ISO 13485, USP klasse VI, European Pharmacopoeia, FDA
Les mer om utvikling og produksjon av vaksiner:
Fordelene med Masterflex® gravimetrisk fyllesystem