Masterflex L/S slangealternativer
Oppnå topp ytelse fra dine Masterflex L/S pumpehoder når du bruker presisjonsekstruderte slanger. Slangene produseres etter stramme toleranser som matcher våre L/S pumpehoder. Velg blant presisjonsslanger eller høytytende presisjonsslanger. Høytytende presisjonsslanger har en tykkere vegg som forbedrer trykkgenereringen, sugeløftet, evnen til å pumpe viskøse væsker og slangens levetid. Velg blant over tolv ulike sammensetninger.
- BioPharm Plus Silicone (platina-herdet)
- BioPharm Silicone (platina-herdet)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® Series PCS
- GORE® STA-PURE® Series PFL
- Norprene® (A 60 G)
- Norprene Food (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- Silikon (platina-herdet)
- Silikon (peroksid-herdet)
- Tygon Chemical
- Tygon Food
- Tygon Fuel and Lubricant
- Tygon Lab
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Spesifikasjoner presisjonsslanger
Slangestørrelse | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innvendig diameter* mm (in.) | 0,8 (0,03) | 1,6 (0,06) | 3,1 (0,12) | 4,8 (0,19) | 6,4 (0,25) | 7,9 (0,31) |
Slangepiggstørrelse* mm (in.) | 1,6 (1/16) | 1,6 (1/16) | 3,2 (1/8) | 4,8 (3/16) | 6,4 (1/4) | 9,5 (3/8) |
Strømningsområde med 6 til 600 o/min drivenhet ml/min | 0,36 til 36 | 1,3 til 130 | 4,8 til 480 | 10 til 1000 | 17 til 1700 | 23 til 2300 |
Maksimalt trykk, kontinuerlig** | 25 psig (1,7 bar) | 1,4 bar (20 psig) |
1,0 bar (15 psig) |
0,7 bar (10 psig) |
||
Maksimalt trykk, intermitterende** | 2,7 bar (40 psig) | 2,4 bar (35 psig) |
1,4 bar (20 psig) |
1,0 bar (15 psig) |
||
Maksimalt vakuum** | 660 mm hg (26" hg) | 510 mm hg (20" hg) | ||||
Sugeløft | 29 ft h2O (8,8 m h2O) | 22 ft h2O (6,7 m h2O) |
Spesifikasjoner høytytende presisjonsslanger
Slangestørrelse | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Innvendig diameter* mm (in.) | 4,8 (0,19) | 6,4 (0,25) | 7,9 (0,31) | 9,7 (0,38) |
Slangepiggstørrelse* mm (in.) | 4,8 (3/16) | 6,4 (1/4) | 9,5 (3/8) | 9,5 (3/8) |
Strømningsområde med 6 til 600 o/min drivenhet i ml/min. Verdier i ( ) innhentet med høytytende pumpehode |
10 til 1000 (11 til 1100) |
17 til 1700 (18 til 1800) |
23 til 2300 (26 til 2600) |
29 til 2900 (34 til 3400) |
Maksimalt trykk, kontinuerlig** | 1,7 bar (25 psig) | 1,4 bar (20 psig) |
1,0 bar (15 psig) |
|
Maksimalt trykk, intermitterende** | 2,7 bar (40 psig) | 2,4 bar (35 psig) |
1,4 bar (20 psig) |
|
Maksimalt vakuum** | 660 mm hg (26" hg) | 610 mm hg (24" hg) |
||
Sugeløft | 29 ft h2O (8,8 m h2O) | 27 ft h2O (8,3 m h2O) |
*Nominell størrelse.
**Faktisk ytelse varierer avhengig av slangesammensetningen.