Reduser pulseringen, fordoble kraften, og forbedre nøyaktighet med dobbelt-Y-slangesett
Reduser pulseringen, fordoble kraften, og forbedre nøyaktighet med dobbelt-Y-slangesett
Det doble-Y-slangesettet er avhengig av to "Y"-koblinger som er montert på en delt kanalslangekonfigurasjon. Ved å dele kanalene kan to kanaler av slanger passere gjennom én enkelt pumpe – som effektivt fordobler strømningen. Doble-Y-slangesett brukes typisk enten med to stablede pumpehodene eller et pumpehode som er spesifikt designet for doble-Y-slangesett. Etter som pumpen drives, "trekker" en kanal fra foreningspunktet oppstrøms, mens den andre kanalen "skyver" til foreningspunktet nedstrøms – slik at væskebanen hovedsakelig "splittes". Deling av væskebanen gir ikke bare dobbelt pumperesultat (hvis væskebanebredden ikke er redusert), men det kan også redusere nedstrøms pulsering i betydelig grad, samtidig som dispenseringsnøyaktigheten økes. I tillegg er det å legge til en ekstra kanal til en pumpedrivenhet svært enkelt og krever ingen ekstra elektriske utganger.
Double Y Tubing Set
Masterflex® Double-Y-slangesett
Masterflex Double-Y-slangesett kan doble strømningshastigheten, samtidig med potensiell redusering av pulsering opptil 90 prosent, noe som fører til økt strømningsnøyaktighet. Dette kan oppnås med forskyvning av rotorene i hver kanal og resulterer i det grønne strømningsmønsteret på diagrammet (vist til høyre). En kanal trekker inn væske, mens den andre samtidig skyver den ut for en mer jevn strømning når kanalene er forent nedstrøms. Reduksjon av pulseringen er ideell når skumming eller trykksensitivitet (for eksempel i noen væskesensorer) er et problem eller for forbedret fyllingsnøyaktighet. Forskyvning av rollerne reduserer også effektivt volumet til væskelommene som observeres nedstrøms, noe som betyr større oppløsning og repeterbarhet i dispenserte volum og redusert potensielt avfall fra overskudd.
Reduced Pulsation
Alternativt kan mekaniske skjærekrefter fra repeterte okklusjoner reduseres ved å kjøre drivenheten ved samme volumutmating, men ved en redusert O/MIN. Med to pumpekanaler er utmatingen doblet, slik at drift ved halv hastighet produserer samme strøm som kjøring av ett pumpehode på vanlig måte. Reduksjon av O/MIN reduserer også helhetlig skjærevirkning på væsken. Dette er nyttig for levende celler, store molekyler, andre biologiske midler, noe slam eller andre væsker som fører myke eller harde partikler av ulik størrelse (mindre enn slangens innvendige boring, selvfølgelig).
Alternativer som må vurderes ved økning av kanaler med én drivenhet
Masterflex tilbyr noen få måter å øke de aktive pumpekanalene med én drivenhet på. Sørg først for at Masterflex-drivenheten kan håndtere momentet som kreves for to – eller fire – kanaler samtidig. Dette er lettest å bestemme med maks hastighet på Masterflex L/S® drivenheter. Hvis maks hastighet er 100 o/min, kan den håndtere opptil fire pumpehoder. Hvis drivenheten kjører opptil 600 o/min, kan den håndtere to. Masterflex I/P® drivenheter kan håndtere opptil to kanaler.
Stablede pumpehoder
Bruk Masterflex Double-Y-slangeenheter med forskjøvne rullere av to stablede Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II eller I/P Easy-Load pumpehoder for å redusere pulsering og forbedre nøyaktigheten i peristaltisk dispensering. Når disse hodene er stablet, er rullersettene i tilgrensende hoder forskjøvet. Mens én ruller trekker væske gjennom én kanal av Double-Y-slangen, skyver den andre den gjennom til den andre kanalen. Dette resulterer i en helhetlig glattere strømning (som beskrevet ovenfor) etter som trekkvirkningen mellom væskelommer i en slangepumpe kompenseres for nedstrøms av den andre væskekanalen.
Masterflex UltraPharm™ pumpehode
Masterflex Pump 07576
Høyere doserings- og dispenseringsnøyaktighet er avgjørende i mange bioprosessapplikasjoner, og et annet alternativ er Masterflex UltraPharm-pumpehodet. Designet med forskjøvne rullere og planetgir med opphavsrettslig beskyttet Masterflex L/S Double-Y-slangesett – Masterflex UltraPharm pumpehode produserer en forsiktig og lav pulseringspumpehandling som fører til en høyst nøyaktig dosering og strømning for å sikre den største produktintegriteten og enhetligheten. Masterflex UltraPharm pumpehode er autoklaverbart og tilgjengelig i enten aluminium eller 316 rustfritt stål, avhengig av bruksområdets krav.
Masterflex L/S Dual-Channel Easy-Load II pumpehoder
Masterflex L/S® Easy-Load® II Pump Head with 2-Channels for Precision Pump Tubing, PPS Housing, CRS Rotor
Du kan også bruke Masterflex L/S Easy-Load II dobbeltkanals pumpehode for å fordoble utmatingen*, men slangen er okkludert ved bruk av samme ruller i begge kanaler, så pulseringen vil ikke være redusert som den ville ved bruk av stablede pumpehoder eller med L/S UltraPharm pumpehodet. For å pumpe to synkrone kanaler er det nødvendig med riktig retensjon, og det krever bruk av slange i samme størrelse i hver kanal. Disse pumpehodene godtar de fire L/S Precision-slangestørrelsene L/S 13, L/S 14, L/S 16 og L/S 25. Du kan oppnå strømningshastigheter på 0,06 til 1000 ml/min – strømningshastighet avhenger av drivenhetens o/min og slangestørrelse. *Godtar ikke alle L/S-slangestørrelser.
Mest praktiske alternativ for Double-Y slangesett
Den mest praktiske måten å skaffe Double-Y slangesett på, er å kjøpe Masterflex Double-Y slangeenheter. Disse er klar til bruk rett fra pakken og eliminerer tiden og kostnadene for å produsere slangesett internt. Forhåndssterilisert slange er også tilgjengelig hvis dette er et krav.
Hver formulering overgår kravene til FDA og USP klasse VI og oppfyller USP klasse V (ekstraherbare stoffer)-standarden. Slangen er produsert etter farmasøytisk cGMP-er og er autoklaverbar. En varietet av slangelengder og -størrelser er tilgjengelig.
For ytterligere informasjon om Double-Y-slangen se vårt fullstendige produktutvalg.