Vanlige spørsmål om Masterflex® slangepumpesystemer
Å skape et perfekt laboratorieøkosystem er ingen enkel oppgave. Og det er ikke alltid lett. Derfor vil vi ikke bare tilby deg de beste biologiske produktene, men også svare på spørsmål du måtte ha mens du surfer.
I våre vanlige spørsmål finner du mer informasjon om våre produkter og tjenester.
Grunnleggende om den peristaltiske pumpen
  1. Hvordan fungerer en Masterflex® slangepumpe?
Strømningshastigheter
  1. Hvilke strømningshastigheter er det mulig å oppnå?
  2. Hvilken strømningspresisjon kan jeg forvente?
  3. Er målte volumer repeterbare?
  4. Hva er væskeviskositetens effekt på gjennomstrømningen?
Pumpehoder
  1. Hva er maks. trykk det er mulig å oppnå?
  2. Hva er maks. inngangstrykk?
  3. Hva er maks. sugeløft?
  4. Er det nødvendig med tilbakeslagsventiler?
  5. Kan Masterflex® pumper kjøres tørre?
  6. Er Masterflex® pumper selvsugende?
  7. Er Masterflex® -pumper, pumper av typen fortrengningspumpe?
  8. Er Masterflex® pumper uten sifonering?
  9. Kan det pumpes slam eller slipende løsninger?
  10. Hvorfor tilbys det så mange pumpehoder og slangestørrelser?
  11. Er strømmen reversibel?
Slanger
  1. Er slangene viktige?
  2. Hvilken temperaturområder for materialer kan pumpes?
  3. Hva er kjemikaliebestandigheten?
  4. Hva bestemmer slangenes levetid?
  5. Hvilken slangeformel gir lengst levetid?
  6. Hvordan påvirker pumpehastigheten slangens levetid?
  7. Er slangen kompatibel med mat og sterile applikasjoner?
  8. Er slangene vanskelige å skifte ut?
Drivenheter
  1. Hvorfor er pumpehoder tilgjengelige uten drivenheter i L/S-, I/P- og B/T-pumpegruppene?
  2. Kan det brukes mer enn et pumpehode med en enkel drivenhet?
  3. Er det andre drivsystemer tilgjengelig enn de som er vist i den generelle katalogen?
Hvordan fungerer en Masterflex® slangepumpe?
Hvert pumpesystem er delt inn i tre deler: pumpehode, drivenhet, og slange. Pumpehodet består av rotor og hus. Drivenheten skaper kraften som trengs for å bevege rotoren. Slangene er som pumpekammer. Disse tre delene pumper væske ved å følge disse trinnene:
  1. Slangen plasseres i slangebunnen mellom rotoren og huset, der den stenges (klemmes).
  2. Rullene på rotoren beveger seg over slangene og presser væsken. Slangen bak rullene gjenopptar formen sin, skaper et vakuum og tekker væsken inn etter seg.
  3. Den dannes en «pute» med væske mellom rullene. Dette er spesifikt til Id-en til slangen og geometrien til rotoren. Strømningshastigheten avgjøres ved å multiplisere hastigheten med størrelsen på puten. Denne puten vil forbli forholdsvis konstant unntatt med svært viskøse væsker.
  4. 4. Se vår enkle animasjon som demonstrerer en Masterflex® slangepumpe i bevegelse.
Pumpehoder
1. Hva er maks. trykk det er mulig å oppnå?
Avhengig av slangen du velger, er maks. trykk du kan oppnå 2,7 bar (40 psi). Nominelt trykk er 1,7 bar (25 psi).
2. Hva er maks. inngangstrykk?
Typisk 2,7 bar (40 psi), avhengig av slangens ID, veggtykkelse og sammensetning.
3. Hva er maks. sugeløft?
Maks. sugeløft er 8,8 m (29 ft) H20.
4. Er det nødvendig med tilbakeslagsventiler?
Nei. Våre unike designer eliminerer behovet for dette.
5. Kan Masterflex® pumper kjøres tørre?
Ja. De kan pumpe gasser, væsker eller blandede faser.
6. Er Masterflex® pumper selvsugende?
Ja. De kan utvikle et vakuum i overkant av 600 mm Hg (26” Hg).
7. Er Masterflex® -pumper, pumper av typen fortrengningspumpe?
Ja. Strømningshastigheten med vann er direkte proporsjonal med rotorhastigheten opp til drivenhetens maksimale egenskaper.
8. Er Masterflex® pumper uten sifonering?
Ja. En rulle klemmer alltid slangen igjen, slik at du ikke får noen returstrøm.
9. Kan det pumpes slam eller slipende løsninger?
Ja. Begrensningene er viskositeten og partikkelstørrelsen i forhold til valgte innvendige slangediameter. For harde partikler anbefaler vi en innvendig slangediameter lik 20x partikkeldiameteren. For myke partikler anbefaler vi 4x.
10. Hvorfor tilbys det så mange pumpehoder og slangestørrelser?
Masterflex® -pumper er modulære for å passe til de fleste bruksområder. Vi tilbyr pumpehoder for høye trykk, skjæresensitive væsker og mindre plassbehov, for å nevne noen. Dette fører til synergieffekter med de forskjellige Masterflex® slanger som er tilgjengelige med slike sammensetninger for syrer og baser, sensitive biologiske stoffer, næringsmidler og mange andre typer væsker.
11. Er strømmen reversibel?
Ja. Spesifikasjonene gjelder i rotasjon enten med eller mot klokken.
Strømningshastigheter
1. Hvilke strømningshastigheter er det mulig å oppnå?
Våre Masterflex® Ismatec® -pumpesystemer leverer strømningshastigheter fra 0,0001 til 365 ml/min. L/S® -systemer leverer strømningshastigheter fra 0,00005 til 3400 ml/min. I/P-systemer leverer strømningshastigheter fra 0,001 til 26 l/min og B/T® -systemer leverer strømningshastigheter fra 0,3 til 42 l/min.
2. Hvilken strømningspresisjon kan jeg forvente?
Du kan oppnå en strømningspresisjon på mer enn ±0,5 % med kalibrerte strømningssystemer. For andre systemer kan du oppnå ±2 til 5 % presisjon for generelle overføringsapplikasjoner.
3. Er målte volumer repeterbare?
Volumer er repeterbare med nøyaktighet på ±0,5 % eller bedre med kalibrerte systemer.
4. Hva er væskeviskositetens effekt på gjennomstrømningen?
Alle strømningshastigheter er basert på vann. Økt væskeviskositet vil øke strømningshastigheten.
Slanger
1. Er slangene viktige?
Slangene er pumpens kammer. Slangenes elastisitet skaper sugeløft, styrken skaper trykkhåndteringsegenskapene, den fleksible karakteristikken avgjør pumpelevetiden, åpningen avgjør strømningshastigheten og veggtykkelsen avgjør pumpeeffektiviteten.
For å sikre nøyaktige strømningshastigheter og en lang slangelevetid, bruk kun Masterflex pumpeslanger til anvendelser med pumpeslanger. Masterflex pumpeslanger er det beste valget fordi de, i motsetning til kommersielt tilgjengelige slanger, er spesielt designet for bruk i Masterflex peristaltiske pumper og er presisjonsekstrudert for å oppfylle stramme toleranser. Med Masterflex-slanger oppnår du topp ytelse og overholder en rekke standarder og klassifiseringer.
2. Hvilken temperaturområder for materialer kan pumpes?
Optimalt temperaturområde er fra 0 til 40 °C (32 til 104 °F). Maksimalt temperaturområde er fra -40 til 150 °C (-40 til 302 °F) for slanger og fra 0 til 40 °C (32 til 104 °F) for pumpehodet.
3. Hva er kjemikaliebestandighet?
Avhengig av slangetypen (se Database for slanger og kjemisk kompatibilitet).
4. Hva bestemmer slangenes levetid?
Mange faktorer påvirker slangens levetid. Pumpehastighet og systemtrykk, slangemateriale og kjemisk kompatibilitet, den pumpede væskens (mediets) slitestyrke, væskens temperatur og til og med miljøet der pumpen befinner seg, har en innvirkning. Besøk vår «STAMP» Guide for valg av slanger for den trinnvise anbefalingsprosessen som følges av vårt applikasjonsteam.
5. Hvilken slangesammensetninger har lengst levetid?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silikon, C-FLEX** og Viton***, i denne rekkefølgen.
6. Hvordan påvirker pumpehastigheten slangens levetid?
Slangens levetid er omvendt proporsjonal med pumpehastigheten. Minimumshastighet gir maksimal levetid.
7. Er slangen kompatibel med mat og sterile applikasjoner?
Ja. Noen slangeformler oppfyller NSF-spesifikasjonene og FDA- og USDA-kravene for håndtering av mat. Mange kan steriliseres.
8. Er slangene vanskelige å skifte ut?
Nei, det er faktisk veldig enkelt å skifte ut slanger. EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, High-Performance, patron og RAPID-LOAD® Pumpehoder gjør det raskt og enkelt å skifte slanger. Med standard pumpehode er det enkelt å skifte slange med lastenøkkelen som følger med.
Drivenheter
1. Hvorfor er pumpehoder tilgjengelige uten drivenheter i L/S-, I/P- og B/T-pumpegruppene?
Det modulære konseptet lar eg tilpasse systemet ditt for maksimal fleksibilitet.
2. Kan det brukes mer enn et pumpehode med en enkel drivenhet?
Ja. Mange antall (vanligvis to til fire) kan stables sammen i enhver kombinasjon med standard- eller EASY-LOAD-hoder opp til drivenhetens maksimale momentegenskaper.
3. Er det andre drivsystemer tilgjengelig enn de som er vist i den generelle katalogen?
Ja. Vår tekniske avdeling kan tilpasse, designe eller modifisere en drivenhet eller drivenhetspakke til dine spesifikasjoner for mengdekjøp og OEM-applikasjoner.
* Norprene, PharMed®, Tygon® Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
**C-FLEX® Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®—Registrert varemerke for The Chemours Company.
Masterflex®: Uovertruffen på vårt område
Her finner du alle svarene på spørsmålene dine om pumper, slanger, væsker og alt annet laboratoriet ditt trenger. Kontakt oss i dag hvis du har ytterligere spørsmål eller ønsker å bestille.