Hvordan spleise mikroboringsslanger
Noen spesialiserte autoanalyseprosedyrer krever slange-ID-er på under 0,51 mm. I disse tilfellene må du bestille Tygon®-slange med Luer låsebeslag (95611-serien) eller lage forbindelser via spleisemetoden.
  1. Før sammen en ende av en lengde med fargekodet slange (A) og en ende av en lengde med forlengelsesslange (B). (Begge slangelengdene må ha samme ID og OD.)
  2. Sentrer et 1" til 2" stykke med større slange (C) over endene til de to stykkene som skal spleises (A og B). Det korte slangedelen må være av lignende materiale og ha en ID som er omtrent lik OD til slangene som skal spleises.
  3. Med den korte delen (C) sentrert over skjøten påføres det løsningsmiddel eller tetning på utsiden av slangen (B) og så skyves slangen (C) over (B). Gjenta prosessen for slangen (A) for å føre slangene sammen permanent. Hvis fremtidig slangebytte er nødvendig, påføres det løsningsmiddel eller tetning kun til slangen (B) og (C). Bruk et løsningsmiddel av keton-typen for å spleise Tygon®- eller Viton®-slanger, et RTV-lim for silikonslanger og en tetrahydrofuran med PharMed®®® BPT-slanger.