Strømningsmåler FAQs
Engangs-strømningsmåler
- Hvordan fungerer Masterflex® strømningsmåler?
- Hvilken engangssensortype er mest logisk å bruke for min applikasjon?
- Hvilket nøyaktighetsnivå kan jeg forvente å oppnå med hver sensortype?
- Kan disse sensorene brukes med ugjennomskinnelige slanger og arbeidsvæsker?
- Hvordan kommuniserer disse sensorene med mitt system?
Differensialtrykk-strømningsmåler
- Hvordan fungerer en differensialtrykk-strømningsmåler?
- Trenger jeg et filter?
- Kan en differensialtrykk-strømningsmåler håndtere turbulent flyt?
- Gassen min er ikke STP eller endrer seg - vil dette fungere?
- Hva er fordelene med å bruke en differensialtrykk-strømningsmåler?
- Hva er begrensningene med å bruke en differensialtrykk-strømningsmåler?
Doppler strømningsmålere
- Hvordan fungerer en Doppler strømningsmåler?
- Kan jeg bruke en Doppler strømningsmåler med partikler?
- Noen strømningsmålere måler i hastighet (ft./sek). Hvordan kan jeg konvertere avlesningene til volum/tid?
- Hva om væsken min ikke er vann?
- Vil rørisolasjon/tykkelse påvirke avlesningen min?
- Må en Doppler strømningsmåler være permanent installert?
- Krever en Doppler strømningsmåler en minimum oppstrøms rett rørlengde?
- Hva er fordelene med å bruke en Doppler strømningsmåler?
- Hva er begrensningene med å bruke en Doppler strømningsmåler?
Massestrømningsmålere
- Hvordan fungerer en massestrømningsmåler?
- Kan en massestrømningsmåler gi en total akkumulering av gass?
- Kan jeg kalibrere en massestrømningsmåler for min egen gassblanding?
- Trenger jeg et filter?
- Hva er fordelene med å bruke en massestrømningsmåler?
- Hva er begrensningene med å bruke en massestrømningsmåler?
Skovlhjul-strømningsmåler
- Hvordan fungerer en skovlhjul-strømningsmåler?
- Hva om væsken min skummer eller er turbulent?
- Hvor lang rett rørseksjon trenger jeg?
- Hva trenger jeg for et skovlhjulsystem?
- Måleren min leser i GPM - strømningssensorene er i ft/sek. Hvordan vet jeg hvilken som er riktig for min flyt?
- Hva må jeg vite om mitt system når jeg bestiller?
- Hva er fordelene med å bruke en skovlhjul-strømningsmåler?
- Hva er begrensningene med å bruke en skovlhjul-strømningsmåler?
Turbinstrømningsmålere
- Hvordan fungerer en turbinstrømningsmåler?
- Kan jeg bruke en turbinstrømningsmåler med små partikler?
- Trenger jeg en minimum rett strekning foran sensoren?
- Hva om jeg har luft i væsken min?
- Hva er fordelene med å bruke en turbinstrømningsmåler?
- Hva er begrensningene med å bruke en turbinstrømningsmåler?
Strømningsmålere for variable områder / rotametre
- Hvordan fungerer et rotameter?
- Hvor tar jeg avlesningen?
- Hva er forskjellen mellom rotametre med korrelert og direkte avlesning?
- Hva om jeg bruker en gass eller væske annet enn vann eller luft? Hva om jeg bruker destillert vann?
- Kan jeg bruke et rotameter i en vakuumapplikasjon eller med mottrykk?
- Kan jeg bruke én strømningsmåler til å måle ulike strømningshastigheter?
- Hva er forskjellene mellom 150 mm og en 65 mm strømningsmåler?
- Må et rotameter være montert vertikalt?
- Hvilken flottør har jeg?
- Hva er fordelene med å bruke en strømningsmåler for variabelt område?
- Hva er begrensningene med å bruke en strømningsmåler for variabelt område?
Engangs-strømningsmålere
1. Hvordan fungerer Masterflex® strømningsmålere?
I ultralydstrømningssensoren er to sett med piezosensorer plassert i en «X»-konfigurasjon over røret som bærer arbeidsvæsken som sender ultralydsignaler i retning av og i motsatt retning til flyten. Elektronikk inni sensoren konverterer piezosignalene til en strømningshastighetssignalutgang. Engangssensoren inneholder et friksjonsfritt turbinhjul som reagerer ekstremt på endringer i væskestrømmen som beveger seg gjennom det. En kontinuerlig IR-stråle reflekteres av turbinbladene når det roterer og skaper et pulserende IR-signal som er proporsjonalt med strømningshastigheten til mediet. Hver sensor blir kalibrert for å gi en strømningshastighet som er nøyaktig inntil 1 % eller bedre.
2. Hvilken engangssensortype er mest logisk å bruke for min applikasjon?
Hvis du ser etter en strømningssensor med svært høy nøyaktighet og svært lave driftskostnader som vil fungere med væsker under 20 cp, så er Masterflex engangsstrømningssensorer med 1 % nøyaktighet et utmerket valg. Hvis det kreves høy nøyaktighet og du ønsker å gjenbruke sensorene uten behovet for CIP eller du har en viskøs arbeidsvæske, så er Masterflex ultralydsensor med 2 % nøyaktighet og bredt viskositetsområde være et bedre valg.
3. Hvilket nøyaktighetsnivå kan jeg forvente å oppnå med hver sensortype?
Ultralydsensorer er nøyaktige til 2 % ned til strømningshastigheter på 30 ml/min og er kalibrert til Masterflex platina-herdet silikon. Sensoren vil fungerer med andre slangetyper selv om ugjennomskinnelig, men best resultat oppnås når Masterflex platina-herdet silikon brukes.
Engangssensorer er nøyaktige til 1 % ned til strømningshastigheter på 20 ml/min. Det lette turbinbladet med rubinlager reagerer ekstremt godt på flyt så lenge viskositeten er under 20 cp. Væsker med høyere viskositet forringer nøyaktigheten, så andre alternativer er nødvendige ved høyere viskositeter.
4. Kan disse sensorene brukes med ugjennomskinnelige slanger og arbeidsvæsker?
Både Masterflex® ultralyd- og engangssensorer kan brukes med ugjennomskinnelige slanger og arbeidsvæsker. Ultralydsensorenes kalibrering må kontrolleres og justeres om nødvendig for arbeidsvæsken hvis den avviker fra platina-herdet silikon, og det er viktig at arbeidsvæsken har en viskositet under 20 cp for å fungere med engangssensoren.
5. Hvordan kommuniserer disse sensorene med mitt system?
Ultralydsensoren har RS485, 4–20 mA, 0–20 kHz, PNP–NPN-push-pull-utgangsalternativer som skapes inni hver sensor, så ingen ekstra signalbehandlingselementer er nødvendige for å koble sensoren til en kontrollinngang.
Engangssensorer sender ut en frekvensimpuls som er proporsjonal til strømningshastigheten. Hvis den er koblet til det valgfrie skannertilbehøret, registreres kalibreringsdataene for sensoren automatisk, og skannerutgangen genererer automatisk riktig utgang til kontrollinngangen.
Differensialtrykk-strømningsmåler
1. Hvordan fungerer Masterflex® differensialtrykk-strømningsmåler?
Et trykkfall dannes når vann eller gass går inn gjennom målerens innløp. Væsken tvinges til å danne tynne laminære strømmer som flyter i parallelle baner mellom interne plater som skilles av kapillærrør. Trykkdifferansen som skapes av væskedraget måles av en differensialtrykksensor som er koblet til topplaten. Differensialtrykket fra en ende av de laminære flytplatene til den andre enden er lineært og proporsjonalt til væskens eller gassens strømningshastighet.
2. Trenger jeg et filter?
Det anbefales å bruke et 50 μm filter for å forhindre at urenheter blokkerer det laminære elementet.
3. Kan en differensialtrykk-strømningsmåler håndtere turbulent flyt?
Ja, selv om målerne er ensrettet, er det ikke nødvendig med et rett slange- eller rørløp.
4. Gassen min er ikke STP eller endrer seg - vil dette fungere?
Noen ikke-termiske massestrømningsmålerversjoner er tilgjengelige for fluktuerende strømtemperatur eller trykk. Disse målerne vil automatisk korrigere til STP.
5. Hva er fordelene med å bruke en differensialstrømningsmåler?
- kan håndtere gasser og væsker med lav strømning
- har et utgangssignal for totalisering
- bryter valgbar for forskjellige gasser
6. Hva er begrensningene med å bruke en differensialstrømningsmåler?
- kun for bruk med rene væsker
- maksimal væskeviskositet på 5 cp
Doppler strømningsmålere
1. Hvordan fungerer en Doppler strømningsmåler?
Et høyfrekvenssignal projiseres gjennom rørveggen og inn i væsken. Signalet reflekteres av urenheter i væsken, som luftbobler eller partikler, og sendes tilbake til mottakeren. Frekvensdifferansen mellom det sendte og det mottatte signalet er direkte proporsjonalt med væskens strømningshastighet.
2. Kan jeg bruke en Doppler strømningsmåler med partikler?
Ja. For å bruke en Doppler strømningsmåler, må væsken ha partikler eller bobler. De fleste krever en minimumsstørrelse på 25 ppm eller 30 μm, sjekk med hver Doppler strømningsmåler for spesifikke krav til partikkelstørrelse.
3. Noen strømningsmålere måler i hastighet (ft./sek). Hvordan kan jeg konvertere avlesningene til volum/tid?
GPM= 2,45 * (ID i tommer)² * (HASTIGHET i ft/sek)
GPM= gallons per minute
ID = innvendig diameter for røret i tommer.
Denne formelen er for vann - den tar ikke hensyn til viskositet, temperatur eller trykk. Temperatur, viskositet og trykk vil imidlertid ikke påvirke en avlesning av en Doppler-strøm.
4. Hva om væsken min ikke er vann?
Lydens hastighet gjennom vann er ca. 1470 ft/sek. De fleste instrumenter er kalibrert for den hastigheten. Andre væsker kan brukes, men instrumentet ditt må da kalibreres på nytt.
5. Vil rørisolasjon/tykkelse påvirke avlesningen min?
Ja. Isolasjon må fjernes før sensoren monteres.
6. Må en Doppler strømningsmåler være permanent installert?
Nei. Siden Doppler strømningsmålere måler strømning eksternt, kan de fleste enkelt fjernes og flyttes fra sted til sted.
7. Krever en Doppler strømningsmåler en minimum oppstrøms rett rørlengde?
Ja. Doppler strømningsmålere krever ti rørdiametre fra enhver ventil, T-kobling, rørbøy osv. Doppler strømningsmålere krever også full rørstrøm.
8. Hva er fordelene med å bruke en Doppler strømningsmåler?
- ikke-invasiv
- bra for slam, luftede væsker
- bærbar
9. Hva er begrensningene med å bruke en Doppler strømningsmåler?
- ikke egnet for rene væsker
- krever rette oppstrøms rør
Massestrømningsmålere
1. Hvordan fungerer en massestrømningsmåler?
Et gassvolum har en kjent masse ved standardforhold. Når trykk og temperatur påføres, vil volumet endres, men massen forblir konstant. Massestrømningsmålere måler strømningen basert på den molekylære massen til gassen. Denne målingen er uavhengig av temperatur og trykk. En teknikk for å måle massestrømning er å sende en del av strømningen gjennom en sensorslange. I slangen blir gassen varmet opp i en spiral og deretter målt nedstrøms. Temperaturdifferensialen er direkte relatert til massestrømningen.
2. Kan en massestrømningsmåler gi en total akkumulering av gass?
Ja, de fleste massestrømningsmålere har utganger på enten 0–5 V DC eller 4–20 mA. For å overvåke den total akkumuleringen, må det kobles til en teller/monitor med en matchende inngang (0–5 V DC eller 4–20 mA).
3. Kan jeg kalibrere en massestrømningsmåler for min egen gassblanding?
Dette er mulig så lenge blandingen ikke er for komplisert. Ta kontakt med vår applikasjonsavdeling for priser og tilgjengelige gassblandingskalibreringer.
4. Trenger jeg et filter?
Massestrømningsmålere krever rene gasser, vanligvis krever alle partikler større enn 50 μm et filter oppstrøms for måleren. Sjekk hver måler for spesifikke krav.
5. Hva er fordelene med å bruke en massestrømningsmåler?
- måle masse direkte
- kan håndtere applikasjoner der strømningstemperatur og linjetrykk varierer.
6. Hva er begrensningene med å bruke en massestrømningsmåler?
- kalibrert til en spesifikk gasstype
Skovlhjul-strømningsmåler
1. Hvordan fungerer en skovlhjul-strømningsmåler?
Magneter er installert på hver skovl på sensoren som senkes ned i væsken. Når skovlene roterer, genereres det en elektrisk frekvensutgang som er proporsjonal med strømningshastigheten.
2. Hva om væsken min skummer eller er turbulent?
Siden disse sensorene bruker laminære strømningskarakteristikker, vil skummende eller turbulente væsker ikke leses nøyaktig. Sensorene må også være installert i en rett rørseksjon der det er full strømning.
3. Hvor lang rett rørseksjon trenger jeg?
For systemer uten rørbøyer eller restriksjoner, må det være minimum 15 rørdiametre oppstrøms og 5 rørdiametre nedstrøms.
4. Hva trenger jeg for et skovlhjulsystem?
A. strømningssensor
b. rør installert
c. måler eller kontroller for å lese signalene fra sensoren og indikere dem i GPM eller LPM
5. Måleren min leser i GPM - strømningssensorene er i ft/sek. Hvordan vet jeg hvilken som er riktig for min flyt?
For å konvertere fra hastighet til flyt, bruk:
GPM= ft/sek x (ID)2 x 2,45
GPM= gallons per minute
ID = innvendig rørdiameter
Denne formelen er for vann - den tar ikke hensyn til viskositet, temperatur eller trykk.
6. Hva må jeg vite om mitt system når jeg bestiller?
For å kunne kalibrere strømningsmåleren din riktig, må vi vite følgende:
a. Type væske
b. Forventet strømningshastighet
c. Maks. væsketemperatur og systemtrykk
d. % suspenderte partikler etter volum
e. Rørdimensjon (ID), materiale og veggtykkelse (skjema)
7. Hva er fordelene med å bruke en skovlhjul-strømningsmåler?
- god repeterbarhet
- lavt trykkfall
- enkelt vedlikehold
8. Hva er begrensningene med å bruke en skovlhjul-strømningsmåler?
- minimum oppstrøms/nedstrøms rørkrav
- krav om fullt rør.
Turbinstrømningsmålere
1. Hvordan fungerer en turbinstrømningsmåler?
Når væske eller gass strømmer gjennom turbinen, roteres et impellerblad som senses av infrarøde stråler, fotoelektriske sensorer eller magneter. En elektrisk impuls genereres og konverteres til en frekvensutgang som er proporsjonal med strømningshastigheten.
2. Kan jeg bruke en turbinstrømningsmåler med små partikler?
Nei. Turbinstrømningsmålere er best å bruke med rene væsker med lav viskositet.
3. Trenger jeg en minimum rett strekning foran sensoren?
For å opprettholde en jevn tverrsnittsstrøm, anbefales det at det er en rett rørlengde på minst 10x målerens innvendige diameter oppstrøms og minst 5x målerens innvendige diameter nedstrøms for sensoren. Sjekk hver strømningsmåler for spesifikke krav.
4. Hva om jeg har luft i væsken min?
Noen turbinstrømningsmålere kan brukes med luft. Hvis det er luftbobler eller damplommer i væsken vil avlesningen imidlertid bli unøyaktig. Det må være en laminær (stabil) strømning gjennom rørets tverrsnitt.
5. Hva er fordelene med å bruke en turbinstrømningsmåler?
- god nøyaktighet med væsker
- enkel å installere og vedlikeholde
- signalutgang for teller
- lave strømningshastigheter tilgjengelig
6. Hva er begrensningene med å bruke en turbinstrømningsmåler?
- sensitiv til viskositetsendringer
- krever rett rørledning
- kun rene væsker og gasser
Strømningsmålere for variable områder / rotametre
1. Hvordan fungerer et rotameter?
Rotametre, eller strømningsmålere for variable områder, opererer på prinsippet om at variasjonen i området for strømningsstrømmen som kreves for å produsere en konstant trykkforskjell, er proporsjonal med strømningshastigheten. Væsken som strømmer går inn i bunnen av måleren, passerer oppover gjennom en måleslange og rundt flottøren og går ut på toppen. Strømningshastigheten leses av ved å merke av posisjonen til flottøren mot den kalibrerte skalaen som er gravert inn på glasset
2. Hvor tar jeg avlesningen?
Med strømningsmålerne tas avlesningen midt på flottøren. Det anbefales at flottøren er i øyenivå for å minimere avlesningsfeil.
3. Hva er forskjellen mellom rotametre med korrelert og direkte avlesning?
En strømningsmåler med direkte avlesning indikerer strømningshastigheten på skalaen sin i spesifikke tekniske enheter (f.eks. ml/min eller scfh). Skalaer for direkte avlesning er designet for en spesifikk gass eller væske ved en gitt temperatur og trykk. Mens det er mer praktisk enn en korrelert strømningsmåler, er strømningsmålere med direkte avlesning mindre nøyaktige og begrenset i sin applikasjon.
En korrelert strømningsmåler er skalert langs enten en 65 mm eller en 150 mm lengde som en avlesning tas fra. Avlesningen sammenlignes deretter med en korrelasjonstabell for en spesifikk gass eller væske. Dette gir den faktiske strømningen i tekniske enheter. En korrelert strømningsmåler kan brukes med mange ulike væsker eller gasser.
4. Hva om jeg bruker en gass eller væske annet enn vann eller luft? Hva om jeg bruker destillert vann?
Hvis du har en korrelert strømningsmåler, så må du gi oss slangenummeret og type flottør så kan vi fakse deg et korrelasjonsskjema for gassene som er annonsert i katalogen vår. Vi har et begrenset antall gasskorrelasjoner som ikke er annonsert også.
For destillert vann bruker du korrelasjonsskjemaet for vann.
5. Kan jeg bruke et rotameter i en vakuumapplikasjon eller med mottrykk?
Ja, men hvis du har en ventil, må den plasseres ved utløpet (toppen av strømningsmåleren). Dette gjøres ved å invertere slangen inni rammen, og deretter snu rammen. I denne posisjonen skal slangen leses riktig fra det opprinnelige perspektivet, og ventilen skal være ved utløpet eller toppen av strømningsmåleren. Da får du riktig kontroll av vakuumet.
6. Kan jeg bruke én strømningsmåler til å måle ulike strømningshastigheter?
Ja. Hvis det brukes en korrelert strømningsslange, kan ulike strømningshastigheter oppnås ved å bruke ulike flottører, f.eks. carboloy, rustfritt stål, glass eller safir.
7. Hva er forskjellene mellom 150 mm og en 65 mm strømningsmåler?
En 150 mm strømningsmåler har en 150 mm skalalengde og er gradert tilsvarende. Det gir bedre oppløsning enn den mer økonomiske 65 mm strømningsmåleren.
8. Må et rotameter være montert vertikalt?
Vanligvis må rotametre være montert vertikalt, siden flottøren må sentreres i væskestrømmen. Ved høye strømningshastigheter inntar flottøren en posisjon mot enden av måleslangen og ved lave strømningshastigheter posisjonerer den seg lavere i slangen. Noen av våre rotametre har fjærbelastede flottører og kan derfor monteres i alle retninger.
9. Hvilken flottør har jeg?
Glassflottører er svarte, mens safirflottører er røde. Flottører i carboloy og rustfritt stål ser begge metalliske ut, men flottører i carboloy er magnetiske.
10. Hva er fordelene med å bruke en strømningsmåler for variabelt område?
- rimelig
- til dels selvrengjørende
- trenger ingen strøm
- tilgjengelig i ulike materialer for kjemisk kompatibilitet
11. Hva er begrensningene med å bruke en strømningsmåler for variabelt område?
- ingen utgang for dataoverføring
- sensitiv til ulike gasstyper og endringer i temperatur og trykk