Fordelene med Masterflex® gravimetrisk fyllesystem
Masterflex gravimetrisk fyllesystem er et nytt system som består av en Masterflex peristaltisk pumpe kombinert med en gravimetrisk dispenseringspakke fra A&D Apollo-serien. Det er 7 balanserte pakker å velge mellom. Balansen og pumpen er koblet sammen med en unik A&D-kontroller som muliggjør umiddelbar kontrolltilbakemelding for å sikre dispenseringsnøyaktighet. All væskebevegelse holdes innenfor Masterflex pumpeslangen. Det gravimetriske systemet skal løse mange problemer og utfordringer.
Bygg ditt Masterflex gravimetrisk fyllesystem
Masterflex gravimetrisk fyllesystem er et nytt system som består av en Masterflex peristaltisk pumpe kombinert med en balanse fra A&D Apollo-serien.
Velg en drivpumpehodeslange
Masterflex-pumpen og all væskebevegelsen holdes innenfor Masterflex pumpeslangen. Velg fra listen over kompatible drivenheter og komplette pumpesystemer under, legg deretter til et pumpehodet og slange som passer til din applikasjon.
- Masterflex L/S Standard Digital Drives
- Masterflex L/S Standard Digital Pump System
- Masterflex L/S Digital Drives with Network Compatibility
- Masterflex L/S Digital Pump Systems with Network Compatibility
- Masterflex L/S Cloud-Enabled Digital Drives with MasterflexLive™
- Masterflex L/S Digital Modular Dispensing Drives
- Masterflex I/P Digital Modular Drives with Remote Input/Output
- Ismatec Reglo Digital Multichannel Pumps
- Ismatec Reglo Digital Miniflex Pumps
A&D Gravimetric Dispense Bundle
Velg en balansepakke basert på kapasiteten og lesbarheten du trenger. Alle har visning av strømningshastigheten (FRD) for å strømlinjeforme dosering og fylling. Alle pakkene inkluderer en balanse fra Apollo GX-A-serien samt en fotbryter, pumpegrensesnittkort og en 25-pin ekstern I/O-kabel for å koble balansen til pumpedrivenheten.
- Gravimetric Dispense Bundle
Her er tre klare fordeler med dette gravimetriske fyllesystemet:
1. Løser det vanlige problemet med sløsing
Dette systemet sørger for nøyaktighet og repeterbarhet. Hver dråpe er gjort rede for, og beholderen blir aldri overfylt - produkt blir ikke sløst bort. Balansen styrer den peristaltiske pumpen og har tre moduser under fyllingen for å sikre at det ikke skjer overfylling. Mens Masterflex-pumpen kan bevege væske i flere ulike hastigheter, blir balansen en mester.
2. Ingen flere helse- og sikkerhetsproblemer fra helling
Manuell helling medfører risikoer, ikke bare fra tap av produkt, men fra skade på balansen. Samling av væsken inni slangen letter umiddelbart og er en fordel for det semiautomatiske systemet. Den laterale fordelen er fjerning av manuell involvering, løfting og helling, som fjerner helse- og sikkerhetsproblemer ved bruk av et semiautomatisk system. Det er heller ikke noe behov for å stå ved utstyret under prosessen, siden det gravimetriske systemet styrer seg selv. Ikke bare blir det null manuell håndtering, men væskene holdes inni slangen.
3. Forbedret effektivitet og nøyaktighet
Dispenseringsnøyaktigheten som er tilgjengelig med gravimetrisk dispensering overskrider det som kan oppnås med bare den peristaltiske pumpen og reduserer behovet for kalibrering av slangen. Effektiviteten og nøyaktigheten blir forbedret ved å optimalisere beholderens gjennomstrømning i systemet sammenlignet med mer manuelle metoder.
Masterflex gravimetrisk system kan levere:
- Semiautomatisk prosess
- Redusert sløsing, redusert kostnad fra opprydding og produkt
- Forbedret prosesseffektivitet
- Oppnådd målproduksjon
- Oppskalering og skalerbarhet
Masterflex peristaltiske pumper kan bruke mange ulike slangestørrelser, avhengig av størrelsen på pumpehodet, slik at pumpen fyller beholderne raskere med høyere strømningshastigheter. Pumpen kan også brukes til å skalere opp produksjonen ved å øke pumpens motorkapasitet med større pumper tilgjengelige fra Masterflex. Balansekapasitet, utvalg av Masterflex-drivenheter og slangealternativer gir mye rom for tilpasninger for å oppfylle nødvendig fyllevolum og tillate kjemisk kompatibilitet med de fleste væsker.