Høsteprosess
+ Temperatursensorer
+ Trykksensorer
+ Strømningssensorer
+ Mikrofiltrering
+ Pumper
+ Ultrafiltrering
Temperatursensorer
Mikrofiltrering
Avhengig av produksjon eller laboratoriegjennomstrømning varierer kapasiteten til filteret, som fungerer som et grovfilter i mikroskala.
Ultrafiltrering
Ultrafiltrering er et av de siste trinnene i arbeidsflyten for høsting og tjener til å fjerne de fineste urenhetene fra målmakromolekylet, noe som resulterer i et konsentrat. Dette gjøres vanligvis ved høyt trykk.