Is- og kjøttprøvetakere
Steriliserbare prøvetakere av rustfritt stål, som for det meste brukes i matvareindustrien, men ikke begrenset til dette segmentet.
Kjøttprøvetakere
Kjøttprøvetakere for mikrobiologisk prøvetaking av overflater på døde dyr.
Isprøvetaker
Prøvetakere for tyktflytende og frosne stoffer. Lagd av V4A, så autoklaverbar og steriliserbar.