Prøvetakingstilbehør
De riktige tilbehørene hjelper deg å utfylle prøvetakingsprosessen. I dette kapittelet vises det et lite utvalg av verktøy for å optimere prøvetakingen.
Close-it-etiketter
Sitter godt fast på de fleste materialer, selv overflater som er litt fuktige eller dekket av pulver. Ideelle for kvalitetskontroll og reparasjon av skadet emballasje.
Be om gratisprøve
Forseglinger
Kan brukes som originale forseglinger og beskyttelse mot prøvemanipulering. Den første åpningen av emballasjen er åpenbart og uopprettelig synlig.
Rengjøringsbørster
Bidrar til å rengjøre ulike typer prøvetakingslansetter grundig. Utstyrt med kraftige, effektive buster.
Snowpack-tørrismaskin
Gjør deg mulighet til å få en -79 °C tørristablett. Ideell for å senke temperaturer i kjølebad eller -bokser for prøveoppbevaring eller -transport.
Tilbehør for soneprøvetakere
Disse spesialtilbehørene hjelper deg å samle inn og slippe prøver.