Merck 3S reagenser for titrering med Metrohm OMNIS
3S er en intelligent forpakningsløsning som er beskyttet med originalforsegling. Det er automatisk dataoverføring mellom dekslet og Metrohm OMNIS titrator ved hjelp av RFID (radiofrekvensidentifisering).
Safe Safe kjemisk håndtering: Minimert risiko for kontaminering pga. kontaktløs reagensutveksling
Smart Smart forbindelse av kjemiske forbruksvarer: Kommunikasjon mellom 3S dekslet og instrumentprogramvare via RFID med en synlig statusvise på systemet
Secure Secure informasjonsoverføring: Direct RFID-basert overføring av reagensdata til instrumentprogramvare for å eliminere menneskelige feil. Brukes slik
- Fjern sikringsringen og skyv ned for å åpne
- Kobles til Omnis væskeadapter med én håndbevegelse
- Reagensdata overføres automatisk til metoden