Supelco® SmartChemicals forbedrer din titreringsprosess
Supelco® SmartTitrants og Supelco® er Mercks nyeste utvikling innen titreringsteknologi. RFID-tag på flaskene med kjemikalier skannes av Mettler Toledo titratoren og data overføres automatisk til titratoren. Bruk av Smartchemicals gir deg 4 store fordeler:
- Trygg overføring av data. Sikrer korrekt registrering av data for reagenser og standarder i titratorens programvare.
- Enkel å bruke. Intutivt, enkel dataoverføring
- Utvidet kvalitetsstyring. Bestemmelse av titer, holdbarhet, produktdata, åpningsdato
- Forbedret effektivitet. Hurtig dataoverføring, tidsbesparende med ingen manuell inntasting. Kontroll uført av 2.person blir overflødig
All informasjon nødvendig for å utføre metode, resultatberegning og dokumentering overføres sømløst
- Produktnavn
- Varenummer
- Parti/batch nr
- Konsentrasjoner
- Utgivelsesdato
- Levetid-utgåtte kjemikalier er låst for bruk
- Opprinnelig åpnngsdato
Når du bruker standarder overføres også følgende tilleggsinformasjon:
- Molekylvekt
- Leverandørnavn
- Samsvar iht. til farmakopé og ISO
Titripur® volumetriske løsninger, Certipur® volumetriske standarder og alle Aquastar® Karl Fischer titranter og standarder fra SmartChemical serien er innfelt med en RFID-tag. All relevant data fra analysesertifikatet lagres på RFID-tag`en på SmartChemical. SmartChemicals kan være kompatible med følgende titratorer fra Mettler Toledo: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 and T5. En SmartChemical-leser må linkes til systemet ditt for at systemet skal være kompatibelt. Hvis du ønsker hjelp eller nærmere informasjon: be om hjelp på skjemaet under.
Få mer informasjon