Merck Chemicals for industri
Merck er verdensledende innen kjemisk analyse og har et bredt utvalg av laboratoriekjemikalier av høy kvalitet for ethvert bruksområde.
Vårt samarbeid med VWR gir en unik mulighet til å få den beste servicen på markedet. I tillegg til ekspertise innenfor laboratoriekjemikalier har også Merck og VWR lang og bred erfaring som hjelper deg i ditt daglige arbeid. Tilpassede produkter for organisk syntese, EMSURE®-produkter i større pakningsstørrelser, spesialiserte løsningsmidler for kvalitetskontroll og spesifikke sikkerhetsløsninger for laboratoriet ditt er bare noen eksempler på hva Merck kan tilby deg.
Merck har utviklet denne kampanjen for industri for å gi deg en ide om hvilke muligheter du har til å forbedre prosessene dine ved hjelp av produkter fra Merck. Klikk på de forskjellige emnene nedenfor for å finne ut mer om disse mulighetene.
Produktvalg
Download Focus Industry Magazine
Merck Chemicals for Industry - Application Notes
PRODUKSJONSKJEMIKALIER
TILPASSEDE PRODUKTER FOR ORGANISK SYNTESE
Merck har en portefølje med over 5000 komponenter for synteseprosesser. Tilpassede produkter gir deg den perfekte løsningen for spesifikke bruksområder innen produksjon. Tilpassing er mulig på flere plan: emballasje, analyse, tappesystemer, kilder osv. Med produkter fra Merck kan du
- spare tid og penger
- minimere helserisikoer
- forenkle oppskalering
- sørge for at de nøyaktige kravene dine blir møtt
EMSURE®-PRODUKTER I STØRRE PAKNINGER
EMSURE®-merket består av uorganiske reagenser og løsningsmidler av høy kvalitet som er optimalisert for regulerte analyser og svært krevende bruksområder. Disse produktene er kjent for å ha:
- Meget god renhetsprofil
EMSURE®-produkter leveres med de mest omfattende spesifikasjonene i hele verden. Noen av dem er testet for opptil 70 parametere. Alle EMSURE®-produkter leveres med et omfattende analysesertifikat som inkluderer en utvidet renhetsprofil for hver batch. Med alt dette får du en fullstendig sikker analyse og unngår feiltolking av resultater på grunn av urenheter.
- Omfattende dokumentasjon
MSDS, produktspesifikasjoner, batch-spesifikke analysesertifikater og fysiokjemisk informasjon er standarddokumenter som er tilgjengelige døgnet rundt i VWRs nettbutikk. Merck gir deg også mulighet til å kjøpe en avansert dokumentasjonspakke.
- Praktisk og sikker emballasje
I tillegg til de små standardpakkestørrelsene for bruk i laboratorier tilbyr Merck også et variert utvalg av større pakningsstørrelser og tappesystemer som passer til spesifikke bruksområder. Disse tilpassede løsningene sikrer trygg og praktisk håndtering, lagring og transport. Kjemikaliene og reagensene er beskyttet mot kontaminering.
- Tilsvarende tappesystemer
Disse tappesystemene er skreddersydd for Mercks fat. De er utformet for å sikre trygg, enkel og effektiv tapping av løsningsmidler, og de oppfyller alle relevante sikkerhetsforskrifter. Det er mulig å ha et system med manuell trykkoppbygging samt inert gasstrykksetting. I tillegg har vi mange forskjellige typer overgangsrør, adaptere og koblinger som gjør det enkelt å koble sammen alle komponentene.
KVALITETSKONTROLL
EMSURE®-SYRER, -SALTER OG -LØSNINGSMIDLER I SMÅ PAKNINGSSTØRRELSER FOR BRUK I LABORATORIER
Merck har et stort utvalg av produkter til støtte ved kvalitetskontroll, avhengig av bruksområde for analyse.
EMSURE®-merket består av uorganiske reagenser og løsningsmidler av høy kvalitet som er optimalisert for regulerte analyser og svært krevende bruksområder. Fordelene ved denne serien er:
- urenhetsprofil av høy kvalitet
- komplett litteratur
- praktisk og sikker emballasje
- tilpassede tappesystemer
SUPRASOLV®-LØSNINGSMIDLER FOR GASSKROMATOGRAFI
Gasskromatografi er en analyseteknikk som blir mye brukt for å separere og analysere forbindelser som kan fordampes uten at de brytes ned. Spesifikasjonene til Suprasolv®-løsningsmidler er optimalisert for å sikre maksimal ytelse for GC-bruksområder, enten du bruker ECD, FID eller MS. Alle Suprasolv®-løsemidler har høy kvalitet og ensartethet mellom batcher, noe som sikrer pålitelige, nøyaktige og reproduserbare resultater.
UniSolv® FOR ORGANISK SPORANALYSE
UniSolv® er en universell løsning for all organisk sporanalyse. Takket være spesielle prosedyrer er spesifikasjonene til UniSolv® enda videre og høyere enn de til SupraSolv®. For eksempel er den spesifiserte retensjonstiden for ECD lengre, mens den tillatte konsentrasjonen av forstyrrende signaler innenfor retensjonstidsområdet for alle detektorer er lavere. På grunn av denne høye ytelsen anbefales UniSolv® for alle analytiske oppgaver som krever det høyeste nivå av nøyaktighet, som for eksempel organisk sporanalyse.
LiChrosolv® HYPERGRADE-LØSNINGSMIDLER FOR LC-MS
LiChrosolv® hypergrade er utformet spesielt for LC-MS-egnethet. Det lave nivået av ionisk bakgrunn og den lave reduksjonen av ioner sikrer høy reproduserbarhet og høy ioniseringseffektivitet i LC-MS-bruksområder. Merck har nylig utvidet serien med LiChrosolv®-produkter for å være til enda større nytte i disse bruksområdene.
LICHROPUR®-REAGENSER FOR IONEPARKROMATOGRAFI
LiChropur®-reagenser, utviklet for ioneparkromatografi, består av hydrofile ioniske forbindelser. Disse forbindelsene skaper nøytrale ionepar sammen med prøvemolekyler med motsatt ladning. Når disse parene skapes, muliggjør det flytende separasjon av ladede og ikkeladede molekyler. Merck har nylig utvidet serien med LiChropur®-reagenser for å være til enda større nytte i dette bruksområdet.
CERTIPUR® ICP-STANDARDER
Mercks Certipur®-referansemateriale av høy kvalitet består av enkelt- og multielementstandarder for ICP. Dette er bruksklare løsninger som er sertifiserte og sporbare til primært referansemateriell for NIST-standard. De strenge rutinene for kvalitetskontroll sikrer den høyeste presisjonen – ICP-standarder analyseres ved hjelp av ICS-OES- og ICP-MS-metoder og sertifiseres av Mercks eget laboratorium som er godkjent i henhold til ISO 17025. All relevant informasjon er dokumentert i det batch-spesifikke analysesertifikatet. Merck er også en godkjent produsent av referansematerialer i henhold til ISO-veiledning 34 for ICP-standarder for enkeltelementer.
ENVIRONMENT
ENVIRONMENTAL TESTING
Forenkle vannanalyser med Mercks nye Prove-spektrofotometer. Når det brukes sammen med Spectroquant®-testsettene, utnytter du instrumentenes fulle potensiale og forenkler dermed arbeidsflyten og sikrer pålitelige resultater. Her er et sammendrag av fordelene ved Prove-spektrofotometeret:
- Enkel overvåking av vannkvalitet.
- Variert utvalg av sett som er klare til bruk og passer dine behov.
- Live ID velger riktig metode og riktige innstillinger.
- Robust instrument som er lett å rengjøre.
SIKKERHET
ET SIKKERT LABORATORIE MED HDPE-FLASKER
Eliminer risikoen for knusing i laboratoriet ditt ved å bruke disse spesielle HPDE-sikkerhetsflaskene fra Merck. Flaskene har optimalisert utforming:
- Innebygde bærehåndtak gir optimal håndtering.
- Optimal endring av tyngdepunkt gir enkel håndtering.
- Lett og miljøvennlig kassering.
- Bunnen av flasken er omdesignet for å sikre god stabilitet.