Pall-Vengers er her – og kampen er i gang!
Mikrotrakten hjelper deg med å minimere risikoen for falske negative resultater og potensielle tilbakekallinger og gir samtidig noen fine fordeler. For det første er graderingene på utsiden av trakten, ikke på innsiden, noe som betyr at mikroorganismer i prøven ikke blir fanget, noe som ellers kan føre til falske negative resultater. I tillegg får du Easy Squeeze-funksjonen, som ikke bare gjør arbeidet enklere for laboratorieteknikere når de trenger tilgang til membranen, men som også beskytter membranen og reduserer risikoen for at membranen revner. Etter filtrering kan den nedre delen til og med fjernes, injiseres med medier og inkuberes direkte – slik at du ikke trenger å fjerne membranen og platen.
For de som trenger fleksibilitet kan Sentino-trakten for engangsbruk brukes til å legge den samme prøven på forskjellige medier, slik at du sparer tid og penger.
Be om gratis prøveversjon Be om gratisprøve
Pall-mikrobiologimembraner minsker også risikoen for falske negative resultater takket være en membranteknologi som maksimerer mikrobiologisk gjenoppbygging. Rutenettlinjene med punktmatrise sikrer at koloniveksten ikke hemmes som den kan gjøres med heltrukne markeringer.
Den nye Pall-mikrobiologimanifolden optimaliserer testingen uten at det går utover renheten. Den kan tas helt fra hverandre for rengjøring og autoklavering, og modulariteten dens sikrer at selv en 6-plassers manifold kan passe inn i en standard benkautoklav. Designen eliminerer også tilbakestrømming og luftutrekking. Disse tingene gir mindre risiko for krysskontaminering og falske positive resultater som ellers ville ført til behov for ny testing, ny behandling eller enda verre – at et helt fint parti med produkter må kasseres.
Manifolden er svært enkel å bruke og kan til og med justeres for å brukes til høyre eller venstre for vakuumpumpen for å gjøre arbeidet enklere for teknikeren. Sentino-dispenseren for membraner, Sentino-pumpen for testing uten vakuum og hele Sentino-utvalget er designet med tanke på arbeidsflyt og brukervennlighet – slik at teknikerne får en mindre strevsom hverdag.
Er slaget vunnet, eller vil de uvanlige mistenkte fortsette å skape kaos i mikrolaboratorier for kvalitetskontroll?